Search
QuantStudio Real-Time-PCR-Systeme weisen Änderungen in Genexpressionen so gering wie das 1,5-Fache nach. Das System unterstützt eine breite Palette an genomischen Anwendungen, wie Analysen der Genexpression, microRNAs und nichtkodierende RNAs, Kopienzahlvariationen, Enzyme des Arzneimittelmetabolismus und Proteinexpressionen, SNP-Genotypisierung und Mutationsnachweise.
Dank des anwenderfreundlichen Touchscreens und der intuitiven Software sind die Systeme einfach zu bedienen. Entwickelt zur Reduzierung von Kontaminierungen und zur Produktionssteigerung, bieten einige QuantStudio Real-Time-PCR-Systeme Funktionen zur Ferneinrichtung, Fernüberwachung und Fernfreigabe. Die QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme verfügen darüber hinaus über eine Funktion zur Freisprecheingabe von Befehlen.
Suchen Sie nach Real-Time-PCR-Systemen für die klinische Diagnostik? Besuchen Sie unsere Seite zu IVD-Lösungen für die genetische Analyse.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.