En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
Novembre 2024 | ✓ Révision médicale par : Gary Falcetano, PA-C, AE-C & Magnus Borres, Director of Medical Affairs
Imaginez ceci : c'est vendredi soir, le stress de la semaine est derrière vous et il est temps de se détendre avec une bière bien fraîche ou un verre de vin. Vous prenez ces premières gorgées et vous vous installez dans votre fauteuil préféré. Mais, au lieu de vous détendre, vous êtes accueilli par une vague de nausées et des taches rouges commencent à apparaître sur votre visage, votre cou et votre poitrine. Est-ce juste une coïncidence étrange, ou pourrait-il s’agir d’autre chose ? Il pourrait s’agir de symptômes d'intolérance à l'alcool inattendue.
Mettons un peu de lumière sur ce sujet souvent déroutant et voyons pourquoi un verre de pétillant ne mène pas toujours à de bons moments. Il est également important d'apprendre les différences entre l'intolérance à l'alcool et l'allergie à l'alcool pour identifier et mieux gérer les symptômes. Santé à la connaissance !
L'intolérance à l'alcool est une réaction physique qui peut se produire immédiatement ou peu de temps après avoir bu de l'alcool. Il ne s'agit pas d'une allergie au sens habituel, mais cela peut être ressenti comme une allergie. Elle survient lorsque le corps ne peut pas correctement décomposer les toxines de l'alcool, ce qui conduit à des symptômes pas très festifs.1
Il est facile de confondre l'intolérance à l'alcool et une allergie à l'alcool. Bien que les deux puissent ruiner une bonne fête, ils ont des causes et des symptômes différents. La principale différence ? L'intolérance à l'alcool est un trouble génétique et métabolique du système digestif, tandis qu'une allergie à l'alcool est une réponse du système immunitaire à un ingrédient contenu dans l'alcool.2
Il est important de noter que les deux peuvent être graves et si vous suspectez de présenter l'un ou l'autre, il est préférable de consulter un professionnel de santé.
Données graphiques 1-3
L'alcool lui-même n'est généralement pas l'allergène qui déclenche les réactions allergiques. Certains ingrédients dans les boissons alcoolisées peuvent en être la cause.2
En savoir plus sur des allergènes spécifiques.
L'intolérance à l'alcool est principalement causée par une carence en une enzyme, l'aldéhyde déshydrogénase (ALDH2). Si l’on est déficient en ALDH2, on peut ressentir des symptômes inconfortables après avoir consommé de l'alcool.4
Voici comment cela fonctionne : quand on boit de l'alcool, il est décomposé dans l’organisme en un produit chimique appelé acétaldéhyde. Normalement, l'acétaldéhyde est ensuite décomposé en une substance inoffensive appelée acétate par l’ALDH2.6 Chez les personnes atteintes d'intolérance à l'alcool, ce processus est altéré car l’ALDH2 est moins active, ce qui provoque une accumulation d'acétaldéhyde dans le sang et les tissus, provoquant des symptômes.2
Pas bienvenue dans les fêtes, les symptômes de l'intolérance à l'alcool apparaissent généralement peu de temps après la consommation d'alcool et peuvent varier en sévérité. Ils peuvent comprendre :1
L'intolérance à l'alcool est généralement diagnostiquée par une combinaison d'auto-observation des symptômes, d'antécédents médicaux détaillés et d'un examen clinique. Un professionnel de santé vous posera des questions sur vos symptômes, leur fréquence et leur durée, ainsi que sur les types d'alcool qui semblent les déclencher.
Si une allergie à un ingrédient particulier présent dans les boissons alcoolisées est suspectée, un régime d'élimination peut être recommandé. Cela implique d'éviter l'allergène soupçonné pour voir si les symptômes s'améliorent. Des tests d'allergie tels que des tests cutanés ou des tests sanguins peuvent également être effectués pour identifier des allergènes spécifiques.
Consulter un professionnel de santé est essentiel pour obtenir un diagnostic précis.
Ce questionnaire sur les symptômes d'allergie peut vous aider à organiser vos notes de symptômes pour guider une conversation productive !
Le traitement de l’intolérance à l’alcool peut inclure certains changements de mode de vie qui peuvent aider à gérer les symptômes de l’intolérance à l’alcool, mais ils ne résolvent pas la cause profonde de l’intolérance. La meilleure option de traitement est de limiter ou d'éviter complètement l'alcool.1
Vivre avec l'intolérance à l'alcool peut vraiment gâcher les fêtes, mais certains ajustements de style de vie peuvent aider. En voici quelques-unes :
Si une allergie à un ingrédient de l'alcool est suspectée, un test d'allergie peut être recommandé. Un test d'allergie sanguin, également appelé test d'IgE spécifiques, est un outil de diagnostic puissant qui peut identifier l'allergène possiblement à l'origine de vos symptômes. Ce test mesure la concentration d'anticorps IgE dans le sang qui indique une sensibilisation à un allergène spécifique. Ce pourrait être les céréales contenues dans la bière ou ces belles notes de fruits dans le vin.
Bien qu'un test d'allergie sanguin puisse aider à identifier une allergie à certains composants des boissons alcoolisées, il ne confirmera pas l'intolérance à l'alcool. Il est important de consulter un professionnel de santé, qui pourra fournir des tests et des options de traitement appropriés en fonction des antécédents médicaux détaillés et de l'observation des symptômes.
Suivez les symptômes d’allergie et préparez-vous à une consultation avec un médecin.
Découvrez des allergènes spécifiques, notamment les symptômes courants, leur prise en charge et la manière de les soulager.
Êtes-vous médecin ? Obtenez des informations complètes sur des centaines d’extraits allergéniques et d’allergènes moléculaires.