采用CellInsight™ CX5高内涵仪器,您可以充分利用全荧光光谱来优化自己的检测实验 – 同时可综合利用其他元件探究更深层次的生物学问题。您可采用下表选择各个通道的试剂;他们根据不同的应用领域进行了分类,包括了用于细胞结构、亚细胞分割和其他应用的产品。
  • 请选择 固定细胞活/固定细胞选项卡,查看与您的检测实验方案相匹配的试剂选择。
  • 点击单独的产品链接(着色细胞内),查看包括光谱曲线、图像、样品数据集、引文和细胞实验方案等产品细节。
  • 点击应用领域,查看其它荧光工具的及成像检测方法选择指南
CellInsight™ CX5高内涵筛选(HCS)平台          详细了解高内涵筛选
蓝色
绿色
橙色/红色
深红色
近红外
二级检测抗体标签
Alexa Fluor® 350 Alexa Fluor® 488 Alexa Fluor® 555 Alexa Fluor® 594 Alexa Fluor® 647 Alexa Fluor® 750
  山羊抗鸡IgY 山羊抗鸡IgY 山羊抗鸡IgY 山羊抗鸡IgY  
山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG
山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG
山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG  
  山羊抗豚鼠IgG 山羊抗豚鼠IgG 山羊抗豚鼠IgG 山羊抗豚鼠IgG  
  山羊抗人IgG 山羊抗人IgG 山羊抗人IgG 山羊抗人IgG  
驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG  
  驴抗小鼠IgG 驴抗小鼠IgG 驴抗小鼠IgG 驴抗小鼠IgG  
  驴抗大鼠IgG   驴抗大鼠IgG    
  兔抗山羊IgG 兔抗山羊IgG 兔抗山羊IgG 兔抗山羊IgG  
兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG  
  兔抗大鼠IgG   兔抗大鼠IgG    
  鸡抗山羊IgG   鸡抗山羊IgG 鸡抗山羊IgG  
  鸡抗小鼠 IgG   鸡抗小鼠 IgG 鸡抗小鼠 IgG  
  鸡抗兔IgG   鸡抗兔IgG 鸡抗兔IgG  
  鸡抗大鼠IgG   鸡抗大鼠IgG 鸡抗大鼠IgG  
细胞组分分离
全细胞分割
HCS CellMask™ Blue HCS CellMask™ Green HCS CellMask™ Orange   HCS CellMask™ Deep Red  
细胞核分割染色
HCS NuclearMask™ Blue SYTO® 9 Green核酸荧光染色剂 SYTO® 82 Orange核酸荧光染色剂 HCS NuclearMask™ Red HCS NuclearMask™ Deep Red  
DAPI SYTOX® Green核酸荧光染色剂   HCS NuclearMask™ Red TO-PRO®-3染色剂  
细胞结构
细胞骨架 - 肌动蛋白
Alexa Fluor® 350鬼笔环肽 Alexa Fluor® 488鬼笔环肽 Alexa Fluor® 555鬼笔环肽 Alexa Fluor® 594鬼笔环肽 Alexa Fluor® 647鬼笔环肽  
质膜
麦胚凝集素Alexa Fluor® 350偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 488偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 555偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 594偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 647偶联物  
蓝色
绿色
橙色/红色
深红
细胞分割
质膜染色
  CellMask™ Green质膜染色剂 CellMask™ Orange质膜染色剂   CellMask™ Deep Red质膜染色剂
细胞核分割染色
HCS NuclearMask™ Blue SYTO 9 Green核酸荧光染色剂 SYTO 82 Orange核酸荧光染色剂 HCS NuclearMask™ Red HCS NuclearMask™ Deep Red
细胞追踪及示踪
CellTracker™ Blue CellTracker™ Green CellTracker™ Orange CellTracker™ Red CellTracker™ Deep Red
细胞结构
细胞骨架 - 微管蛋白
  Tubulin Tracker™ Green      
内质网
  ER-Tracker™ Green(BODIPY FL格列苯脲)   ER-Tracker™ Red(BODIPY TR格列苯脲)  
溶酶体
      LysoTracker Red DND-99  
线粒体
    MitoTracker Orange CMTMRos MitoTracker Red CM-H2XRos MitoTracker Deep Red FM
细胞功能探针
细胞活力
  Image-iT DEAD™ Green细胞活力染色剂   碘化丙啶  
细胞增殖
  Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS检测 Click-iT EdU Alexa Fluor 555 HCS检测 Click-iT EdU Alexa Fluor 594 HCS检测 Click-iT EdU Alexa Fluor 647 HCS检测
凋亡 - caspase酶活性
  CellEvent Caspase-3/7 Green检测试剂      
凋亡—TUNEL法DNA片段化检测
  Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488成像检测   Click-iT TUNEL Alexa Fluor 594成像检测 Click-iT TUNEL Alexa Fluor 647成像检测
氧应激性 - 常规
  CellROX Green试剂     CellROX Deep Red试剂
内吞 - 溶酶体介导
  pHrodo™ Green右旋糖苷,10,000分子量,适用于内吞分析 pHrodo™ Red右旋糖苷,10,000分子量,适用于内吞分析    
  右旋糖酐,Alexa Fluor 488,10,000分子量 右旋糖酐,Alexa Fluor 555,10,000分子量 右旋糖酐,Alexa Fluor 594,10,000分子量 右旋糖酐,Alexa Fluor 647,10,000分子量
内吞 - 受体介导
  人血清源转铁蛋白Alexa Fluor 488偶联物     人血清源转铁蛋白Alexa Fluor 647偶联物
细胞周期
  Premo™ FUCCI 细胞周期传感器 Premo™ FUCCI 细胞周期传感器    
自噬
  Premo™ 自噬串联传感器RFP-GFP-LC3B Premo™ 自噬串联传感器RFP-GFP-LC3B    
新蛋白合成
Click-iT HPG
  Alexa Fluor 488叠氮化合物 Alexa Fluor 555叠氮化合物 Alexa Fluor 594叠氮化合物 Alexa Fluor 647叠氮化合物
Click-iT AHA
  Alexa Fluor 488炔烃 Alexa Fluor 555炔烃 Alexa Fluor 594炔烃 Alexa Fluor 647炔烃
Click-iT OPP
  Alexa Fluor 488叠氮基甲基吡啶工具箱 Alexa Fluor 555叠氮基甲基吡啶工具箱   Alexa Fluor 647叠氮基甲基吡啶工具箱
蓝色
绿色
橙色/红色
深红色
近红外
二级检测抗体标签
Alexa Fluor® 350 Alexa Fluor® 488 Alexa Fluor® 555 Alexa Fluor® 594 Alexa Fluor® 647 Alexa Fluor® 750
  山羊抗鸡IgY 山羊抗鸡IgY 山羊抗鸡IgY 山羊抗鸡IgY  
山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG 山羊抗小鼠IgG
山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG 山羊抗兔IgG
山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG 山羊抗大鼠IgG  
  山羊抗豚鼠IgG 山羊抗豚鼠IgG 山羊抗豚鼠IgG 山羊抗豚鼠IgG  
  山羊抗人IgG 山羊抗人IgG 山羊抗人IgG 山羊抗人IgG  
驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG 驴抗山羊IgG  
  驴抗小鼠IgG 驴抗小鼠IgG 驴抗小鼠IgG 驴抗小鼠IgG  
  驴抗大鼠IgG   驴抗大鼠IgG    
  兔抗山羊IgG 兔抗山羊IgG 兔抗山羊IgG 兔抗山羊IgG  
兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG 兔抗小鼠IgG  
  兔抗大鼠IgG   兔抗大鼠IgG    
  鸡抗山羊IgG   鸡抗山羊IgG 鸡抗山羊IgG  
  鸡抗小鼠 IgG   鸡抗小鼠 IgG 鸡抗小鼠 IgG  
  鸡抗兔IgG   鸡抗兔IgG 鸡抗兔IgG  
  鸡抗大鼠IgG   鸡抗大鼠IgG 鸡抗大鼠IgG  
细胞组分分离
全细胞分割
HCS CellMask™ Blue HCS CellMask™ Green HCS CellMask™ Orange   HCS CellMask™ Deep Red  
细胞核分割染色
HCS NuclearMask™ Blue SYTO® 9 Green核酸荧光染色剂 SYTO® 82 Orange核酸荧光染色剂 HCS NuclearMask™ Red HCS NuclearMask™ Deep Red  
DAPI SYTOX® Green核酸荧光染色剂   HCS NuclearMask™ Red TO-PRO®-3染色剂  
细胞结构
细胞骨架 - 肌动蛋白
Alexa Fluor® 350鬼笔环肽 Alexa Fluor® 488鬼笔环肽 Alexa Fluor® 555鬼笔环肽 Alexa Fluor® 594鬼笔环肽 Alexa Fluor® 647鬼笔环肽  
质膜
麦胚凝集素Alexa Fluor® 350偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 488偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 555偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 594偶联物 麦胚凝集素Alexa Fluor® 647偶联物  
蓝色
绿色
橙色/红色
深红
细胞分割
质膜染色
  CellMask™ Green质膜染色剂 CellMask™ Orange质膜染色剂   CellMask™ Deep Red质膜染色剂
细胞核分割染色
HCS NuclearMask™ Blue SYTO 9 Green核酸荧光染色剂 SYTO 82 Orange核酸荧光染色剂 HCS NuclearMask™ Red HCS NuclearMask™ Deep Red
细胞追踪及示踪
CellTracker™ Blue CellTracker™ Green CellTracker™ Orange CellTracker™ Red CellTracker™ Deep Red
细胞结构
细胞骨架 - 微管蛋白
  Tubulin Tracker™ Green      
内质网
  ER-Tracker™ Green(BODIPY FL格列苯脲)   ER-Tracker™ Red(BODIPY TR格列苯脲)  
溶酶体
      LysoTracker Red DND-99  
线粒体
    MitoTracker Orange CMTMRos MitoTracker Red CM-H2XRos MitoTracker Deep Red FM
细胞功能探针
细胞活力
  Image-iT DEAD™ Green细胞活力染色剂   碘化丙啶  
细胞增殖
  Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS检测 Click-iT EdU Alexa Fluor 555 HCS检测 Click-iT EdU Alexa Fluor 594 HCS检测 Click-iT EdU Alexa Fluor 647 HCS检测
凋亡 - caspase酶活性
  CellEvent Caspase-3/7 Green检测试剂      
凋亡—TUNEL法DNA片段化检测
  Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488成像检测   Click-iT TUNEL Alexa Fluor 594成像检测 Click-iT TUNEL Alexa Fluor 647成像检测
氧应激性 - 常规
  CellROX Green试剂     CellROX Deep Red试剂
内吞 - 溶酶体介导
  pHrodo™ Green右旋糖苷,10,000分子量,适用于内吞分析 pHrodo™ Red右旋糖苷,10,000分子量,适用于内吞分析    
  右旋糖酐,Alexa Fluor 488,10,000分子量 右旋糖酐,Alexa Fluor 555,10,000分子量 右旋糖酐,Alexa Fluor 594,10,000分子量 右旋糖酐,Alexa Fluor 647,10,000分子量
内吞 - 受体介导
  人血清源转铁蛋白Alexa Fluor 488偶联物     人血清源转铁蛋白Alexa Fluor 647偶联物
细胞周期
  Premo™ FUCCI 细胞周期传感器 Premo™ FUCCI 细胞周期传感器    
自噬
  Premo™ 自噬串联传感器RFP-GFP-LC3B Premo™ 自噬串联传感器RFP-GFP-LC3B    
新蛋白合成
Click-iT HPG
  Alexa Fluor 488叠氮化合物 Alexa Fluor 555叠氮化合物 Alexa Fluor 594叠氮化合物 Alexa Fluor 647叠氮化合物
Click-iT AHA
  Alexa Fluor 488炔烃 Alexa Fluor 555炔烃 Alexa Fluor 594炔烃 Alexa Fluor 647炔烃
Click-iT OPP
  Alexa Fluor 488叠氮基甲基吡啶工具箱 Alexa Fluor 555叠氮基甲基吡啶工具箱   Alexa Fluor 647叠氮基甲基吡啶工具箱