syncronis-hplc-columns-showcase-image-230x195
新たな次元のクロマトグラフィー
新しい分析法を開発する場合、クロマトグラフィー従事者の最も重要な目標の 1 つは一貫性および再現性のある分離を確立することです。この目標を達成するためには、再現性の高い結果を提供する HPLC カラムを選択する必要があります。 
Syncronis カラムの特長
Thermo Scientific Syncronis LC カラムは、次の特長により高いレベルの一貫性と再現性を実現します。
  • 高純度で表面積の大きいシリカ
  • 緻密な結合とダブルエンドキャッピング
  • 厳格な製造および検査プロトコル
Syncronis カラムの相
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs