Analyse du siARN in vivo
Une solution pour un ARNi in vivo réussi
Les expériences d’ARNi in vivo sont plus compliquées que leurs équivalents in vitro en raison des niveaux élevés des ribonucléases présentes dans tous les liquides organiques. Ces défis supplémentaires requièrent l’utilisation des siARN in vivo Ambion® résistants à la RNase afin d’obtenir des résultats in vivo reproductibles. Les siARN in vivo Ambion® conservent toutes les caractéristiques du Silencer Select, notamment en matière de puissance, de spécificité et d’efficacité, et ils fournissent un profil de stabilité et de sécurité amélioré pour les études sur les animaux.
Quel siARN in vivo est le mieux adapté à vos besoins ?
| Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | |
| siARN rentable | Taux d’inhibition élevé | Taux d’inhibition supérieur, stabilité prolongée des nucléases | |
|---|---|---|---|
| siARN Silencer® En savoir plus > |
siARN Stealth RNAi™ En savoir plus > |
siARN Ambion® in vivo | |
| Inhibition relative (%) | Modérée | Élevée | La plus élevée |
| Résistance des nucléases (sans agent d’administration) | < 5 min dans du sérum de souris à 90 % | ~12 heures dans du sérum de souris à 90 % | > 48 heures dans du sérum de souris à 90 % |
| Dosage recommandé avec l’Invivofectamine 3.0 | > 1 mg/kg | ~1 mg/kg | ~1 mg/kg |
| Spécificité cible | Modérée | Élevée | La plus élevée |
| Réponse immunitaire innée | Minimum | Réduite par le biais de modifications chimiques | Réduite par le biais de modifications chimiques |
| Format moléculaire | Duplex 21 pb non modifié avec extrémités franches | Duplex 25 pb modifié sans extrémités franches | Duplex 21 pb à LNA modifié avec extrémités franches |
| Outil personnalisé | siARN personnalisé Silencer® | siARN personnalisé Stealth RNAi™ | siARN in vivo personnalisé Ambion® |
| Réf. catalogue recommandée |
AM16231 : siARN in vivo personnalisé 250 nmol | 100001866: ARN - Stealth 20 nmol in vivo | 4457308: HPLC préconçu in vivo Ambion, 250 nmol |
Outils supplémentaires pour la commande de siARN :
Des questions ?
Pour toute question concernant les produits ou la commande, veuillez nous contacter à l’adresse RNAiresearcher@lifetech.com