糖質分析に対応したポリマーベースのカラム
糖質分析に対応したポリマーベースのカラム
希酸の移動相を使用して糖質を分離するカラムをお探しですか? これらの高分子リガンド交換カラムは、さまざまな対イオンを利用して、糖質、有機酸、糖アルコールの分析に必要な選択性を実現します。 Thermo ScientificHyperREZ XP HPLC カラムは、H+ 型、Ca+2 型、Pb+2 型、Na+ 型から選択可能です。
リガンド交換カラム
カラム
粒子径
多孔性
アプリケーション
HyperREZ XP 糖質 Ca2+ LC カラム 8 μm 8% クロスリンケージ
  • 食品および飲料、菓子類、二糖類、食品添加物の不純物混入
  • アルコール、乳製品、醗酵製品、ワイン
  • アノマーの分離
HyperREZ XP 糖質 Pb2+ LC カラム 8 μm 8% クロスリンケージ
  • 果汁
  • 単糖類
HyperREZ XP 糖質 H+ LC カラム 8 μm 8% クロスリンケージ
  • アルコール、乳製品、醗酵製品、ワイン
  • オリゴ糖、糖タンパク質成分、有機酸、醗酵製品
HyperREZ XP 糖質 Na+ LC カラム 10μm 4% クロスリンケージ
  • コーンシロップ
HyperRez XP カラムについて
HyperREZ XP 糖質カラムは、4% または 8% のジビニルベンゼンを含む単分散樹脂を基盤としており、糖質および有機酸の分析に最適な培地を提供します。 シリカベースのカラムと違い、低 pH でも安定しているため、希酸を移動相として使用することが可能です。 このカラムは高温でも使用できるため、近接して溶出する一部の検体の分析を高速化し、分離能を向上できます。 このカラムは容易に再生できるので、カラムの寿命も長くなります。 選択性の相違は、異なる対イオンが検体分子のヒドロキシル基と相互作用することによって発生します。
糖類
H+
Ca2+
Pb2+
アドニトール 11.5 14.9 20.4
アラビノース 11.4 13.6 19.4
エリトリトール 12.7 15.6 20.3
フルクトース 10.6 13.5 19.3
フコース 12.2 13.7 17.1
ガラクトース 1.07 12.2 15.6
グルコース 9.9 11.1 13.9
グリセロール 14.1 16.1 19.5
乳糖 8.6 9.7 12.8
マルトース 8.4 9.5 12.5
マルトトリオース 7.7 8.7 11.9
マンニトール 11.0 17.3 28.9
マンノース 1.5 12.5 16.7
ラフィノース 8.2 8.6 11.4
ソルビトール 11.1 20.7 N/A
スクロース 9.8 9.4 11.9
キシロース 10.6 12.0 15.0
HyperRez XP カラムについて
HyperREZ XP 糖質カラムは、4% または 8% のジビニルベンゼンを含む単分散樹脂を基盤としており、糖質および有機酸の分析に最適な培地を提供します。 シリカベースのカラムと違い、低 pH でも安定しているため、希酸を移動相として使用することが可能です。 このカラムは高温でも使用できるため、近接して溶出する一部の検体の分析を高速化し、分離能を向上できます。 このカラムは容易に再生できるので、カラムの寿命も長くなります。 選択性の相違は、異なる対イオンが検体分子のヒドロキシル基と相互作用することによって発生します。
糖類
H+
Ca2+
Pb2+
アドニトール 11.5 14.9 20.4
アラビノース 11.4 13.6 19.4
エリトリトール 12.7 15.6 20.3
フルクトース 10.6 13.5 19.3
フコース 12.2 13.7 17.1
ガラクトース 1.07 12.2 15.6
グルコース 9.9 11.1 13.9
グリセロール 14.1 16.1 19.5
乳糖 8.6 9.7 12.8
マルトース 8.4 9.5 12.5
マルトトリオース 7.7 8.7 11.9
マンニトール 11.0 17.3 28.9
マンノース 1.5 12.5 16.7
ラフィノース 8.2 8.6 11.4
ソルビトール 11.1 20.7 N/A
スクロース 9.8 9.4 11.9
キシロース 10.6 12.0 15.0
LC columns and consumables catalog
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog to ensure that you're optimizing your applications! Our enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.
Download catalog