Search
性能評価用プレート、フィルター、µDropおよびµDrop Duoプレートなど、マイクロプレートリーダー機器の性能を向上させるさまざまななアクセサリをご覧ください。
Thermo Scientificマイクロプレートリーダー性能評価用プレートは、Thermo Scientific Multiskan FC、Multiskan SkyHigh、およびVarioskan LUXの主要な性能パラメーターの検証と文書化をサポートする専用性能検証システムです。
カタログ番号 | 詳細 | 内容 |
吸光マイクロプレートリーダー性能評価用プレート |
| |
8つの波長のMultiskan性能評価用プレート:340 nm、405 nm、414 nm、450 nm、492 nm、540 nm、620 nm、690 nm |
| |
16の波長のMultiskan性能評価用プレート:340 nm、405 nm、414 nm、450 nm、492 nm、 540 nm、550 nm、560 nm、570 nm、580 nm、 595 nm、620 nm、630 nm、650 nm、690 nm、 750 nm |
| |
Lumiwell性能評価用プレート |
|
Varioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダーは、吸光度、蛍光強度、発光、Alpha、および時間分解蛍光の幅広い測定技術を備えています。アダプター、ディスペンサー、アップグレード製品など、特定のアプリケーションをサポートするさまざまなアクセサリを提供しています。Varioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダー用アクセサリのリストをご確認ください。
マイクロプレートアプリケーションをサポートし、拡張する幅広いオプションフィルターでアプリケーションを拡大できます。該当するリンクをクリックして、ご使用の機器に対応するオプションのフィルターをご覧ください;Varioskan LUXマルチモードマイクロプレートリーダー、およびMultiskan FCマイクロプレートリーダー。
Thermo Scientific μDropおよびμDrop Duoプレートは、少量(2~10 μL)のDNA、RNA、およびタンパク質サンプル濃度を迅速かつ容易に吸光度測定したり、スペクトルをスキャンするのに最適なツールです。少量域は、複数サンプルを迅速かつ正確にピペッティングできる8チャンネルピペットと組み合わせて使用するように設計されています。またプレートには、キュベット測定用に別の領域があります。µDropプレートはThermo Scientific Varioskan LUX、Multiskan SkyおよびMultiskan SkyHighマイクロプレートリーターに適合します。Thermo Scientific SkanItソフトウェアおよびMultiskan SkyHighの直感的に操作できるユーザーインターフェースは、迅速なサンプル測定や解析を実現する既製測定プロトコルを備えています。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。