Custom Applied Biosystems™ TaqMan™ Expression Assays は、RNA 発現の相対定量のための設計済みリアルタイム PCR 5' ヌクレアーゼ TaqMan Assays のカスタム製品です。 目的のターゲット配列を当社にご連絡いただくか、お客様が設計したプライマー/プローブ配列をご連絡いただければ、あらゆる生物種のあらゆるコーディングまたはノンコーディングRNA に関する RNA 発現研究をすぐに実施できます。
ご注文方法
  1. 最良の結果を得るために、弊社の設計およびご注文ガイド(PDF)をご確認ください。
  2. Use the Custom TaqMan Assay Design Tool を使用して配列を入力し、デザインを送信して、カスタムアッセイをご注文ください。
各カスタムアッセイは、フォワードプライマー、リバースプライマー、および FAM™ または VIC™ 色素で標識された TaqMan® MGB プローブのミックスです。これらのアッセイは、一般的なオリゴ濃度および 2 ステップ RT-PCR 用のサーマルサイクリング条件下で反応するよう設計されているため、使用が簡単です。TaqMan Master Mix と cDNA サンプルを添加するだけで、高感度で再現性のある真の RNA 定量発現データを得られます。
Custom TaqMan Assay Design Tool
Custom / Custom Plus TaqMan Gene Expression
Assay 製品の比較
RNA 研究ニーズに対応するカスタムアッセイオプションは、 Custom TaqMan Gene Expression Assays および Custom Plus Applied Biosystems™ TaqMan™ RNA Assays の2種類をご用意しています。 いずれのアッセイもTaqMan Assay デザインパイプラインにターゲット配列を入力していただければ、その配列に対してカスタムプライマーおよびプローブの配列を設計します。 2種類のアッセイの主な違いについては、以下をご覧ください。
特徴 Custom Plus TaqMan RNA Assays Custom TaqMan Gene Expression Assays
入力したターゲット配列に対するバイオインフォマティクス解析の実施  
アッセイ配列に対するIn silico QC の実施  
特異的に検出する対象を、遺伝子単位(すべてのスプライシングバリアントの共通領域がターゲット)にするか転写産物単位(特定のスプライシングバリアントのみターゲット)にするか選択可能  
TaqMan MGB プローブおよび 2本の PCR プライマーを含む
共通のサーマルサイクリング条件でラン可能
アッセイ配列の提供  
あらゆる生物種に対応可能 *当社のデータベース内のゲノム情報とともにあらゆる生物種に対応可能
入力した配列を検出する可能性のある設計済み TaqMan Assays の自動チェック
Custom Plus TaqMan RNA Assays は、バイオインフォマティクスを駆使した TaqMan Assay デザインパイプラインの、当社独自のアルゴリズムを用いて設計されています。このアルゴリズムにより数百万のアッセイが設計されており、qPCR デザインの産業におけるベンチマークとみなされています。 配列についてバイオインフォマティクス解析や QC チェックを実施する必要がない場合は、標準的な Custom TaqMan Gene Expression Assaysをご選択ください。
簡単にご注文
Custom Applied Biosystems™ TaqMan™ Assay Design Tool (CADT)にターゲット配列をご入力ください。 バイオインフォマティクス解析およびアッセイの特異性に関する選択をしてから、ターゲット配列を入力します。 提出された配列情報の機密は完全に保持され、お客様のターゲット配列やアッセイ配列を第三者と共有することはありません。
入力するための配列情報がお手元にない場合は、CADT上で、キーワード (遺伝子シンボル、アクセッションナンバー等)あるいはヒトおよびマウスからブタ、イヌ、ウシ、シロイヌナズナ等に至るまでの幅広い最も標準的で研究が進んでいるモデル生物種のゲノム位置の情報から配列の検索を行うことができます。
Custom TaqMan Assay Design Tool
Ordering information
SKU 製品名 サイズ
4331348 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM FAM 360 反応分, 20x
4332078 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, MED FAM 750 反応分, 20x
4332079 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, LG FAM 2900 反応分, 60x
4441114 Custom Plus TaqMan® RNA Assay, SM FAM 360 反応分, 20x
4441117 Custom Plus TaqMan® RNA Assay, MED FAM 750 反応分, 20x
4441118 Custom Plus TaqMan® RNA Assay, LG FAM 2900 反応分, 60x
4448487 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM VIC PL 360 反応分, 20x
4448508 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM VIC 360 反応分, 20x
4448488 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, MED VIC PL 750 反応分, 20x
4448509 CustomTaqMan® Gene Expression Assay, MED VIC 750 反応分, 20x
4448492 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, LG VIC PL 2900 反応分, 60x
4448510 Custom TaqMan® Gene Expression Assay, LG VIC 2900 反応分, 60x
4448511 Custom Plus TaqMan RNA Assay SM VIC PL 360 反応分, 20x
4448514 Custom Plus TaqMan RNA Assay SM VIC 360 反応分, 20x
4448512 Custom Plus TaqMan RNA Assay MED VIC PL 750 反応分, 20x
4448515 Custom Plus TaqMan RNA Assay MED VIC 750 反応分, 20x
4448513 Custom Plus TaqMan RNA Assay LG VIC PL 2900 反応分, 60x
4448516 Custom Plus TaqMan RNA Assay LG VIC 2900 反応分, 60x
参考文献
  1. Bergmann MM, et al. (2011) Identification of cardiomyocyte nuclei and assessment of ploidy for the analysis of cell turnover. Exp Cell Res 2, 188-194.
  2. Hevir N, Sinkovec J, Rizner TL (2011) Disturbed expression of phase I and phase II estrogen-metabolizing enzymes in endometrial cancer: lower levels of CYP1B1 and increased expression of S-COMT. Mol Cell Endocrinol 1, 158-167.
  3. Colazzo F et al. (2011) Extracellular matrix production by adipose-derived stem cells: implications for heart valve tissue engineering. Biomaterials 1, 119-127.
製品資料