Reverse Transcription
당사는 고객의 연구 용도에 맞는 첫 번째 가닥 cDNA 합성용으로 다양한 고품질 제품을 제공합니다. 원하는 애플리케이션에 가장 적합한 다양한 옵션의 역전사 효소, 형태, 프라이머 및 dNTP 솔루션을 선택할 수 있습니다. 당사의 최고급 Invitrogen SuperScript 역전사 효소 제품을 통해 어떠한 유형의 템플릿 RNA를 사용하더라도 월등한 cDNA 합성 결과를 얻을 수 있습니다.
역전사 제품
반응 설정 시 최대 유연성을 위한 독립형 효소
  어려운 템플릿 포함하며, 모든 RNA용 고성능 효소 자주 사용하는 RNA 템플릿을 위한 경제적인 효소
  Superscript IV 역전사 효소 M-MLV-역전사 효소
최적 반응 온도 50-55°C 37°C
반응 시간 10분 50분
cDNA 수율 매우 높음 평균
감도 매우 높음 평균
최대 cDNA 길이 최대 12kb 최대 7kb
분해되거나 저해제를 포함한 RNA와의 반응 능력 높음 낮음
RNase H 활성 감소 아니오
  자세히 알아보기 자세히 알아보기
모든 cDNA 합성 반응 성분을 포함한 일체의 키트
  어려운 템플릿 포함하며 모든 RNA용 고성능 효소 옵션 자주 사용하는 RNA 템플릿을 위한 경제적인 효소 옵션
  SuperScript IV
First-Strand 합성 시스템
고용량 cDNA 역전사 키트
역전사 효소 SuperScript IV MultiScribe MuLV
최적 반응 온도 50-55°C 37°C
반응 시간 10분 50분
cDNA 수율 매우 높음 평균
감도 매우 높음 평균
최대 cDNA 길이 최대 12kb 최대 7kb
분해되거나 억제제를 포함한 RNA와의 반응 능력 높음 낮음
RNase H 활성 감소 아니오
  자세히 알아보기 자세히 알아보기
종말점 PCR 애플리케이션용 기타 cDNA 합성 키트
RT-qPCR 설정에서 최고의 편리함을 제공하는 cDNA 합성 키트
  모든 RNA 템플릿용 고성능 마스터 믹스 모든 RNA 템플릿용 고성능 마스터 믹스, 빠르고 간편한 gDNA 제거 기능 포함 자주 사용하는 RNA 템플릿용 경제적 효소 옵션
  SuperScript IV VILO 마스터 믹스 ezDNase 효소를 사용하는 SuperScript IV VILO 마스터 믹스 고용량 cDNA 역전사 키트
역전사 효소 SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
최적 반응 온도 50°C 50°C 37°C
반응 시간 10분 10분 120분
분해되거나 저해제를 포함한 RNA와의 반응 능력 높음 높음 낮음
RNase H 활성 감소 아니오
포함된 프라이머 무작위 프라이머 및 올리고(dT)20 무작위 프라이머 및 올리고(dT)20 무작위 프라이머
gDNA 제거 기능 포함 아니오 아니오
형태 모든 RT 반응 성분 사전 혼합 모든 RT 반응 성분 사전 혼합 RT 반응 성분은 별도 튜브에 제공
  자세히 알아보기 자세히 알아보기 자세히 알아보기
빠르고 간편한 워크플로우용 원스텝 RT-PCR 키트
  어려운 템플릿 포함 모든 RNA용 고성능 효소 옵션 표준 애플리케이션용 경제적 옵션
  SuperScript IV One-Step RT-PCR 시스템 Platinum Taq DNA 중합효소를 사용하는 SuperScript III One-Step RT-PCR 시스템
역전사 효소 SuperScript IV SuperScript III
PCR 효소 Platinum SuperFi DNA 중합효소 Platinum Taq DNA 중합효소
최적 반응 온도 50-55°C 55°C
반응 시간 10분 30분
감도 매우 높음 평균
최대 타겟 길이 13.8kb 4.5kb
  자세히 알아보기 자세히 알아보기
반응 설정 시 최대 유연성을 위한 독립형 효소
  어려운 템플릿 포함하며, 모든 RNA용 고성능 효소 자주 사용하는 RNA 템플릿을 위한 경제적인 효소
  Superscript IV 역전사 효소 M-MLV-역전사 효소
최적 반응 온도 50-55°C 37°C
반응 시간 10분 50분
cDNA 수율 매우 높음 평균
감도 매우 높음 평균
최대 cDNA 길이 최대 12kb 최대 7kb
분해되거나 저해제를 포함한 RNA와의 반응 능력 높음 낮음
RNase H 활성 감소 아니오
  자세히 알아보기 자세히 알아보기
모든 cDNA 합성 반응 성분을 포함한 일체의 키트
  어려운 템플릿 포함하며 모든 RNA용 고성능 효소 옵션 자주 사용하는 RNA 템플릿을 위한 경제적인 효소 옵션
  SuperScript IV
First-Strand 합성 시스템
고용량 cDNA 역전사 키트
역전사 효소 SuperScript IV MultiScribe MuLV
최적 반응 온도 50-55°C 37°C
반응 시간 10분 50분
cDNA 수율 매우 높음 평균
감도 매우 높음 평균
최대 cDNA 길이 최대 12kb 최대 7kb
분해되거나 억제제를 포함한 RNA와의 반응 능력 높음 낮음
RNase H 활성 감소 아니오
  자세히 알아보기 자세히 알아보기
종말점 PCR 애플리케이션용 기타 cDNA 합성 키트
RT-qPCR 설정에서 최고의 편리함을 제공하는 cDNA 합성 키트
  모든 RNA 템플릿용 고성능 마스터 믹스 모든 RNA 템플릿용 고성능 마스터 믹스, 빠르고 간편한 gDNA 제거 기능 포함 자주 사용하는 RNA 템플릿용 경제적 효소 옵션
  SuperScript IV VILO 마스터 믹스 ezDNase 효소를 사용하는 SuperScript IV VILO 마스터 믹스 고용량 cDNA 역전사 키트
역전사 효소 SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
최적 반응 온도 50°C 50°C 37°C
반응 시간 10분 10분 120분
분해되거나 저해제를 포함한 RNA와의 반응 능력 높음 높음 낮음
RNase H 활성 감소 아니오
포함된 프라이머 무작위 프라이머 및 올리고(dT)20 무작위 프라이머 및 올리고(dT)20 무작위 프라이머
gDNA 제거 기능 포함 아니오 아니오
형태 모든 RT 반응 성분 사전 혼합 모든 RT 반응 성분 사전 혼합 RT 반응 성분은 별도 튜브에 제공
  자세히 알아보기 자세히 알아보기 자세히 알아보기
빠르고 간편한 워크플로우용 원스텝 RT-PCR 키트
  어려운 템플릿 포함 모든 RNA용 고성능 효소 옵션 표준 애플리케이션용 경제적 옵션
  SuperScript IV One-Step RT-PCR 시스템 Platinum Taq DNA 중합효소를 사용하는 SuperScript III One-Step RT-PCR 시스템
역전사 효소 SuperScript IV SuperScript III
PCR 효소 Platinum SuperFi DNA 중합효소 Platinum Taq DNA 중합효소
최적 반응 온도 50-55°C 55°C
반응 시간 10분 30분
감도 매우 높음 평균
최대 타겟 길이 13.8kb 4.5kb
  자세히 알아보기 자세히 알아보기
주요 동영상
리소스
교육
역전사의 기초, cDNA 합성, 효소 선택, 문제해결 팁, cDNA 애플리케이션에 대한 교육용 리소스를 제공합니다.
분자생물학 웨비나 시리즈
웨비나 시리즈를 시청하여 역전사, PCR, 클로닝 등의 분자생물학 주제에 대해 자세히 알아보십시오.
모바일 및 데스크톱 앱
artis 및 Cloning Bench 모바일 앱을 통해 과학 컨텐츠와 유용한 도구를 활용해 보십시오.
OEM 및 맞춤형 cDNA 솔루션
엄격한 품질 기준을 적용하여 고객의 assay 요구를 만족하도록 성능이 검증된 맞춤형 제품
지원
PCR 및 cDNA 합성 지원 센터
종말점 PCR 및 cDNA 응용을 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스 찾기
제품 지원 문서
카탈로그 번호 또는 제품 이름으로 설명서, 프로토콜, 물질안전보건자료(MSDS), 제품 문헌 및 인증서를 검색할 수 있습니다.
문의하기
PCR 효소 및 마스터 믹스와 관련된 추가 질문은 기술 애플리케이션 담당 과학자에게 이메일이나 전화로 문의하십시오.