Search Thermo Fisher Scientific
Die Handbücher, Broschüren, Anwendungshinweise, Downloads, Demos, Videos und andere Ressourcen in diesem Abschnitt helfen Ihnen dabei, den Countess II automatisierten Zellzähler optimal zu nutzen.
Informationen zum Herunterladen der neuesten Software für Countess II automatisierte Zellzähler finden Sie auf unserer Seite zum Herunterladen von Software. Sehen Sie sich dann das Video zur Softwareaktualisierung im Abschnitt Videos auf dieser Seite an.
Zu den Schulungsressourcen für Countess automatisierte Zellzähler gehört eine Fülle von Materialien zur Zellbildgebung, Zellzählung und Zellkultur. Für Schulungskurse, die bei Ihnen vor Ort und online angeboten werden, siehe Services.
Zelllinien, die auf den Countess II automatisierten Zellzählern verifiziert wurden
Zelltyp | Organismus | Quelle des Gewebes/Organs | Zellgröße (Durchmesser) |
---|---|---|---|
A431 | Human | Haut | 15,5 μm |
Adipozyten | Human | Aus Fettgewebe stammende Stammzellen | 13 μm |
Glatte Aortenmuskulatur | Human | Glattmuskel | 20 μm |
Blut, vollständig lysiert | Human | Blut | Nicht zutreffend |
CHO-M1WT2 | Chinesischer Hamster | Ovar | Nicht zutreffend |
CHSE | Königslachs | Embryo | 16 bis 17 μm |
COLO-205 | Human | Dickdarm | Nicht zutreffend |
COS-7 A | Human | Niere | Nicht zutreffend |
HEK293 | Human | Niere | 13 μm |
HeLa | Human | Cervix | Nicht zutreffend |
HepG2 | Human | Leber | 18 μm |
HL-60 | Human | Blut | Nicht zutreffend |
J774A.1 | Maus | Blut | 13 bis 14 μm |
Jurkat | Human | Blut | 12 μm |
K562 | Human | Knochenmark | Nicht zutreffend |
MCF-7 | Human | Brust | 20 bis 24 μm |
MRC-5 | Human | Lunge | 18 μm |
NIH/3T3 | Maus | Embryo | 18 μm |
PBMC | Human | Human | 7 bis 8 μm |
PC-12 | Ratte | Nebennieren | 12 bis 14 μm |
Endothelzellen der Lungenarterie | Human | Blutgefäß | 13 μm |
Glatte Muskulatur der Lungenarterie | Human | Glattmuskel | 20 μm |
SF-21 | Insekten | Ovar | Nicht zutreffend |
U266 | Human | Blut | 12 bis 13 μm |
U2OS | Human | Knochen | Nicht zutreffend |
Endothelzellen der Nabelschnurvenen | Human | Blutgefäß | 17 μm |
Registrieren Sie Ihr Gerät, um Benachrichtigungen über Software- und Firmware-Aktualisierungen zu erhalten.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.