当社の最新のプラスミド精製技術をご紹介します
自動マキシスケールプラスミドDNA精製。KingFisher PlasmidProは新しい完全自動化ソリューションで、研究者はシステムが稼働している間その場を離れることができます。培養から精製プラスミドDNAまで、5分未満のハンズオンタイムの後に75分以内に完了します。面倒で時間のかかるプラスミドの調製は不要です。
トランスフェクション、タンパク質発現、遺伝子治療、DNAシーケンシング、ワクチン開発などの幅広いアプリケーションに適した、高度なトランスフェクショングレードのプラスミドDNAを産生するベンチトップシステムをご体験ください。バイオテクノロジー、バイオ医薬品、研究機関、サービスラボなどの科学者が、お客様の研究を加速するために、無人で使用できるマキシスケールプラスミド精製ソリューションに備えています。
Kingfisher PlasmidProを使用した自動プラスミド抽出の詳細をご確認ください
プラスミドDNA抽出ステップを自動化する利点
Automating plasmid DNA isolation can save time and improve lab efficiency
プラスミドDNA抽出の自動化は、時間の節約およびラボの効率の向上に役立ちます
自動プラスミド精製は、プラスミド抽出に必要な時間と労力を削減することができます。手動によるプラスミドDNA抽出は、人為的ミスのリスクを伴い、時間がかかり反復的なプロセスとなる場合があります。プラスミドDNA抽出を自動化することで、研究者は時間を節約し、実験全体の効率を向上させることができます。
Achieve consistent plasmid DNA quality and yield using automated workflow steps
自動化ワークフローステップにより、一貫したプラスミドDNAの品質と収量を実現します
自動化により、プラスミドDNA抽出の再現性と一貫性が向上します。KingFisher PlasmidPro システムは、標準化されたプロトコルを正確にに従うようにプログラムできるため、精製間のばらつきを最小限に抑えることができます。これにより、より信頼性の高い一貫性のある結果が得られます。これは正確なデータの分析と解釈に不可欠です。
Produce larger quantities of plasmid for use by eliminating manual steps
手動のステップを排除することで、使用するためのプラスミドを大量に生成できます
自動化によってプラスミド研究をスケールアップすることで、高品質プラスミドDNAを大量に作製できます。このことは、より大規模な組換えタンパク質、治療薬、またはDNAワクチンの生産を促進するのに役立ちます。
その他の製品をお探しですか?
プラスミドDNA抽出製品をご覧ください
シンプルな自動プラスミド精製ワークフロー
KingFisher PlasmidProは、プラスミド精製のための合理化されたユーザーフレンドリーなワークフローを提供します。シンプルな設計と直感的なインターフェースにより、最小限のトレーニングでユーザーでも簡単に操作できます。KingFisher PlasmidProは自動化ステップと正確なコントロールにより、サンプルのローディングから溶出までのプロセス全体を簡素化するため、常に信頼性が高く効率的なプラスミド精製を実現します。
Pouring the overnight fresh culture in prefilled cartridge
大腸菌培養液を注ぎます
Close the door and press start button
カートリッジを機器に挿入し、"スタート"を押します
Remove the Collect tube and get the purified Plasmid DNA
精製プラスミドDNAを使用してカートリッジに設置されたチューブを75分以内に収集します
KingFisher PlasmidProのご紹介
自動プラスミド精製を開始する
KingFisher PlasmidProシステムは、マキシスケールプラスミドDNA精製の優れたソリューションとして他とは異なる包括的な主要機能を提供します。KingFisher PlasmidProシステムを選択することで、プラスミドDNA精製における生産性と性能を向上させることができます。このシステムは、使いやすいインターフェース、効率的な自動化、揺るぎない精製品質を備え、シームレスなワークフローを実現し、一貫して高品質の結果を提供します。
Hand pushes power button
インストールは迅速かつ簡単です
電源を入れてオンにするだけで、わずか数分でベンチ上でセットアップできます。すぐに使用できます。
Suitable for users without training
すべてスキルレベルのユーザーに適しています。
直感的なデザインでシンプル。 培養液を注ぎ、「実行開始」ボタンを押します
product photo
貴重な時間を節約できます
各ランを75分以内に完了できるため、迅速で高効率なワークフローを実現できます
DNA graphic
望ましい抽出を達成する
150 mLの細菌培養からのマキシスケールプラスミドDNA精製に最適化されており、高度なトランスフェクショングレードのプラスミドDNAが一貫して得られます
KingFisher PlasmidProシステムを選択することで、プラスミドDNA精製における生産性と性能を向上させることができます。このシステムは、使いやすいインターフェース、効率的な自動化、揺るぎない精製品質を備え、シームレスなワークフローを実現し、一貫して高品質の結果をもたらします。
GeneArt遺伝子合成およびタンパク質合成サービス
DNA配列からタンパク質発現まで
オンラインオーダー
自動プラスミド調製用の充填済みカートリッジ
KingFisher PlasmidProシステムは、特定のダウンストリームアプリケーションに基づいて、高度なトランスフェクショングレードの充填済みカートリッジをユーザーに提供します。これにより、ユーザー独自の要件に合わせて、必要なレベルのエンドトキシン除去を実現できます
エンドトキシンフリーカートリッジの限界は<0.1 EU/µ g pDNAです。
Learn more about Plasmid DNA Purity Grades
PlasmidProの性能データ
自動vs手動プラスミドDNAの抽出および精製
KingFisher PlasmidProシステムは、高濃度のpDNA、優れた溶出量、および予想される総収量を一貫して達成するため、信頼性と再現性のある結果を保証します。さらに、このシステムは、必要なA260/A280およびA260/A230純度比値を生成し、スーパーコイル型の割合が高く維持され、精製DNAの完全性を示します。優れた性能を備えた自動化システムは、効率的で高品質のマキシスケールプラスミドDNA精製を求める研究者に最適なソリューションです。
図1.1~14列のサンプルはPlasmidProで分析し、15~16列のサンプルは1%アガロースゲル中の手動カラムベースキットで分析できます。L1はInvitrogenの線形化dsDNAラダーで、L2はスーパーコイル型pDNAラダーで、サンプルのスーパーコイル型バンドは5 kbマーカーに位置合わせされます。
Resources
  • Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
  • DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
  • Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
  • Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products