SeqStudio Flex Genetic Analyzers
중간 처리량 유전자 분석기의 유연성, 사용성, 연결성 및 서비스 사용성
Applied Biosystems SeqStudio Flex Genetic Analyzers 시리즈는 높은 수준의 Sanger 염기서열분석 및 절편 분석 데이터 품질과 과학자가 필요로 하는 신뢰할 수 있는 성능을 제공함과 동시에 설계 개선 및 기술 발전을 활용하여 유연성, 작업 편의성, 연결성 및 원격 서비스 사용성을 향상시킵니다.
SeqStudio Flex Genetic Analyzers는 단순한 표적 염기서열분석부터 최근 우려되고 있는 SARS 변이 식별까지 광범위한 응용 분야에 걸쳐 자유롭고 안심하며 중요한 과학적 질문에 대한 답을 알아가는 등 가장 중요한 일에 하루 중 더 많은 시간을 활용할 수 있도록 도움을 줍니다. 
SeqStudio Flex 3D 투어
주요 특징
8-모세관 구성과 24-모세관 구성으로 제공되는 SeqStudio Flex Genetic Analyzers 시리즈는 과학자용으로 설계되었습니다.
유연한 일정 설정
4개 플레이트 용량, 연속 플레이트 로딩 및 긴급 검체 우선순위 재지정을 통해 가장 큰 중간 처리량 용량과 완벽한 일정 유연성을 제공하여, 고객은 일과 중 더 많은 시간을 활용할 수 있게 됩니다.
간편한 사용
손쉬운 모세관 어레이 설치, 간소화된 원버튼 시동, 자동 보정 및 온보드 학습 센터를 통해 단일에서 작업하든 다중 사용자 환경에서 작업하든 어떤 숙련 정도의 사용자도 더욱 높은 사용성을 누리고 간소화된 교육을 받을 수 있습니다. 기기 전문가가 필요하지 않습니다.
최고의 유연성
완벽한 검체 개수, 응용 분야, 실행 일정의 유연성.
재설계된 모세관 어레이
“클릭 앤 슬라이드(click and slide)” 리트랙터 탭과 향상된 검출 셀 하우징으로 설계되어 모세관 보호 기능 향상, 어레이 취급 및 위치 지정이 더욱 쉽습니다.
독립형 기기
직관적인 소프트웨어와 간단한 검체 매핑, 플레이트 연결, 설정 실행을 위한 자세한 마법사를 갖춘 통합 터치스크린 컴퓨터.
원격 설정, 모니터링 및 데이터 전송
Thermo Fisher Connect 플랫폼은 사용자가 어느 곳에서든 원격으로 안전하게 기기와 데이터에 연결할 수 있도록 함으로써 향상된 유연성과 간소화된 협업 과정을 제공합니다.
원격 문제 해결
스마트 도움말(Smart Help) 및 원격 지원(Remote Support) 기능은 몰입형 실시간 오디오/동영상 협업 도구와 버튼식 지원 요청을 사용하여 서비스 방문 없이도 기기 가동 중단 시간을 줄이고 최대 70%의 문제를 해결합니다.
고급 통신 및 연결
음성 명령 및 다양한 연결 옵션과 같은 오늘날의 통신 기술을 통합하여 미래의 실험실 효율성을 개선합니다.
Thermo Fisher Connect 플랫폼
언제 어디서나 작업할 수 있습니다. Thermo Fisher Connect 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여 휴대폰, 태블릿, 노트북 또는 원격 데스크톱에서 실험을 설정하고 진행 상황을 모니터링하고 데이터를 분석합니다.
종합적인 소프트웨어
경미한 변이 발견, 미생물 식별, 유전자 편집 및 차세대 염기서열분석 확인 등의 응용 분야에 Applied Biosystems의 포괄적인 1차 및 2차 분석 소프트웨어 제품군을 사용하여 데이터로부터 보다 큰 통찰력을 이끌어 낼 수 있습니다.
응용 프로그램 다양성
어떤 응용 프로그램이든, 언제든지 사용할 수 있습니다.  POP-7 폴리머를 사용하여 단일 플레이트에서 Sanger 염기서열분석 및 절편 분석을 수행합니다.
구성 선택
8-모세관 구성 및 24-모세관 구성 중에서 선택할 수 있습니다. 처리량을 늘려야 할 경우 한 구성에서 다른 구성으로 업그레이드할 수 있습니다.
응용 분야
SeqStudio Flex Genetic Analyzers는 모세관 전기영동을 사용하여 다음과 같은 다양한 응용 분야를 지원하는 높은 수준의 Sanger 염기서열분석 및 절편 분석 성능을 제공합니다.
표적 염기서열분석
NGS 확인
세포주 검증
경미한 변이 발견
유전자 편집 확인
멀티플렉스 PCR
미생물 또는 바이러스 식별
DNA 메틸화 분석
SNP 유전형 분석
Microsatellite instability (MSI) 분석
dsDNA 품질 관리
플라스미드 염기서열분석
주요 응용 분야
Amplification of DNA sequences by polymerase chain reaction (PCR) remains the workhorse for almost all aspects of molecular biology and genomic research.  There is an increasing need to analyze many targets in a single sample.  However, this can be tedious by PCR, involving setting up individual reactions for each of the desired targets.  Methods that can analyze multiple sequences from a single sample would simplify workflows and conserve precious samples.  One method to address this is fragment analysis by capillary electrophoresis (CE).  CE separates amplicons based on both size and fluor in a single capillary allowing a very large number of targets to be analyzed within a single sample.  
Multiplexed PCR coupled with fragment analysis presents a tremendous opportunity to perform complex analyses with minimal expense or effort.  Experiments are limited only by the ability to design primer sets against the targets of interest.  It can therefore be adapted and utilized in nearly any scenario where detection of many target sequences in a single sample is desired.  
This example demonstrates the power of multiplexed PCR by fragment analysis using a custom panel for detecting respiratory viral pathogens.  A panel of PCR primers containing 6-FAM labeling at the 5’-end were designed to detect 12 different respiratory RNA viruses, including rhinovirus, RSV-B, influenza A H1, influenza A H3, influenza B, coronavirus HKU1, coronavirus NL63, coronavirus OC43, and coronavirus 229E, as well as SARS-CoV-2 S, N, and orf1ab, so that each organism generated a different sized amplicon.  The resulting amplicons could be separated and examined using the SeqStudio, SeqStudio 24 Flex, or 3500xL genetic analyzers.
Figure 1 – Analysis of multiple targets by multiplexed PCR and fragment analysis.  DNA targets of the RNA viruses shown above were amplified in a single reaction using a panel of 6-FAM-labelled PCR primers.  Each primer pair produces a virus-specific amplicon of a distinct size.  The grey bins were defined to detect the virus-specific targets.
Figure 1 – Analysis of multiple targets by multiplexed PCR and fragment analysis.  DNA targets of the RNA viruses shown above were amplified in a single reaction using a panel of 6-FAM-labelled PCR primers.  Each primer pair produces a virus-specific amplicon of a distinct size.  The grey bins were defined to detect the virus-specific targets.
Figure 2. Detection profiles of pooled genomic RNA from respiratory pathogens on the SeqStudio 24 Flex, 3500xL, and SeqStudio genetic analyzers.  The three genetic analyzers demonstrated equivalent ability to detect the multiplexed amplicons was seen on all instruments.
게놈 분석을 시작하거나 다음 단계를 계속하기 전에 이중 나선 DNA(dsDNA)의 시작 풀에서 품질 검사(QC)를 실행해야 하는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어, FFPE 보존 조직에서 추출한 DNA는 절편화되고 너무 작아서 유용한 정보를 제공할 수 없기 때문에 진행하기 전에 전체 크기를 파악하는 것이 유용합니다.
SeqStudio Flex Genetic Analyzers 시리즈에서 dsDNA 절편의 크기와 상대 존재비를 분석할 수 있습니다. 프로토콜에서 형광성 DNA 삽입 염료인 TOTO-1은 검체와 함께 인큐베이션되며, 이는 모세관 히터가 꺼진 상태에서 POP7 폴리머를 관통합니다. (이는 DNA를 크게 이중 나선, 비변성 상태로 유지합니다.) 검사 절편의 결과적 이동과 알려진 dsDNA 표준의 이동을 비교하여 검사 절편의 크기를 결정할 수 있습니다.
이 검사에서 그림에 표시된 두 개의 알려진 dsDNA 표준을 포함하여 여러 가지 DNA 검체를 분석하는 데 있어 SeqStudio Flex Genetic Analyzer와 3500xL Genetic Analyzer의 성능을 평가했습니다. 패널 A는 HindIII로 분해된 파지 람다 DNA의 분석을 보여주며, 23,130~125bp 범위의 8개 절편의 친숙한 패턴을 보여줍니다. 패널 B는 BsuRI로 분해된 파지 phiX174와 동일한 람다 HindIII 분해물의 혼합물을 보여줍니다. 8개의 람다 절편 외에도 1,353~72bp 범위의 절편이 10개 더 검출되었습니다. SeqStudio Flex(왼쪽) 및 3500xL(오른쪽) 기기에서 얻은 프로파일은 매우 유사하며, 3500 시리즈 대비 신규 기기를 검증했습니다.
SeqStudio Flex(왼쪽) 및 3500xL(오른쪽) 유전자 분석기를 사용한 dsDNA 분석.
다양한 DNA 조제물은 낮은 온도에서 POP7이 들어 있는 모세관을 통해 전기영동되었습니다. 단일 나선 LIZ-라벨링된 절편이 모세관에 포함되었습니다. (A) Lambda HindIII 분해 절편 및 A549 세포의 유전체 DNA를 각기 다른 모세관 내에서 분석했습니다. 람다 절편의 일반적인 패턴을 참조하십시오(상단 패널). 이 패턴은 약 9~23kb의 gDNA 모집단 크기를 추정하는 데 사용할 수 있습니다(하단 패널). (B) FFPE 종양 검체에서 추출한 Lambda HindIII 및 phiX174 BsuRI 분해물과 DNA의 혼합물이 서로 다른 모세관 내에서 분석되었습니다. 일반적인 파지 절편 패턴을 참조하십시오(상단 패널). 이들은 절편화된 DNA(75~190bp) 및 대형 유전체 DNA의 크기를 추정하는 데 사용할 수 있습니다(하단 패널). 두 실험 모두, 두 기기에서 동등한 결과를 얻었습니다.
일부 조사에서는 유전체의 특정 영역에 대한 집중 염기서열 정보가 필요합니다. NGS와 같은 유전체 범위의 발견 도구는 매우 큰 영역에 걸쳐 광범위한 데이터를 제공하지만 집중 연구에 이러한 복잡한 접근법이 항상 필요한 것은 아닙니다. Sanger 염기서열분석은 유전체 영역의 최적 표준 염기서열분석을 위한 간단하고 비용 효율적이며 쉽게 해석할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 
집중 염기서열분석을 입증하기 위해 당사는 전체 SARS-CoV-2 스파이크 유전자에 대한 12쌍의 염기서열분석 프라이머를 확인했던 이전 연구에 기반하여, 스파이크 단백질과 인접 염기서열을 포함하는 SARS-CoV-2 유전체 영역에 대한 염기서열분석을 실시하였습니다. 12개의 중첩 앰플리콘에 포함된 SARS-CoV-2의 스파이크 유전자 영역은 5kb에 걸쳐 확장됩니다.
그림의 패널 A에서, 그림에 나타난 바와 같이 거의 모든 12개의 앰플리콘에서 고품질 Sanger 염기서열분석 결과(밝은 파란색 막대 높이로 표시)를 얻었습니다.
이러한 결과를 SARS-CoV-2 스파이크 유전자의 단일 콘틱 판독으로 조합했습니다. 판독 품질 지표는 세 분석기 모두에서 거의 동일했습니다. 여기서 입증된 바와 같이, 일관된 염기 결정 품질을 통해 Sanger 염기서열분석으로 중첩되는 중간 길이 앰플리콘을 사용하여 집중 영역의 염기서열을 조합할 수 있으며, 관심 영역을 포함하는 콘틱을 생성할 수 있습니다.
세 개의 유전자 분석기에서 중첩 앰플리콘을 이용한 SARS-CoV-2 스파이크 유전자 염기서열분석.
복제된 SARS-CoV-2 유전체 RNA 1,000개는 Superscript VISO IV 역전사 효소를 사용하여 역전사되었습니다. 500~600bp의 12개 앰플리콘은 1µL의 cDNA 및 앰플리콘 쌍을 사용하여 생성되었으며, BigDye Direct를 사용하여 순환식 염기서열분석을 실시했으며, BigDye Xterminator를 사용하여 정제되었습니다. SeqStudio Flex, 3500xL 및 SeqStudio Genetic Analyzer에서 그 결과로 발생한 반응을 실행하고 SeqScanner 및 Genious 소프트웨어를 사용하여 크로마토그램을 분석했습니다. 앰플리콘에 의해 생성된 판독은 BLAST에서 확인된 스파이크 유전자 염기서열 재형성을 위해 서로 매핑되었습니다. (a) 각 앰플리콘의 판독 품질은 밝은 파란색 막대의 높이로 표시됩니다. SeqStudio Flex 기기(그림)에서 얻은 데이터는 3500xL 및 SeqStudio 기기의 데이터와 매우 유사했습니다. 일부 앰플리콘에 대해 관찰된 품질 하락은 다른 기기에서도 관찰되었습니다. (B) 추적 점수와 연속 판독 길이 및 QV20+ 품질 값은 3개 기기 모두에서 거의 동일했습니다.
최적화된 엔드투엔드(end-to-end) 워크플로우
Thermo Fisher Scientific은 검체 전처리에서 데이터 분석까지 성공적인 모세관 전기영동(CE) 분리에 필요한 모든 것을 제공하여 모든 Sanger 염기서열분석 및 절편 분석 응용 분야에서 데이터 품질을 개선하고 실험실 효율을 높일 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 당사는 고객이 연구에 집중할 수 있도록 품질에 중점을 두고 완벽하게 검증된 워크플로우 솔루션을 제공합니다.
대화형 3D 투어 및 동영상
SeqStudio Flex 3D 투어
SeqStudio Flex Genetic Analyzer를 위한 첨단 디지털 서비스 및 지원 생태계
최첨단 디지털 지원으로 케이스의 최대 70%를 며칠이 아닌 몇 분 내에 어떻게 해결할 수 있는지 확인해 보십시오.
Introducing the Applied Biosystems SeqStudio Flex Genetic Analyzer
서비스
SeqStudio Flex Genetic Analyzer에 대한 탁월한 서비스와 지원
새로운 기술로 계속 발전하고 있습니다. 당사는 여러분을 지원합니다.
여러분에게 적합한 서비스 플랜을 선택할 수 있습니다. 당사의 포괄적인 서비스 플랜 중 하나를 통해 시스템 가동 시간을 극대화하고, 수리 비용과 처리 시간을 줄이며, 기기의 수명을 연장하며, 최고의 성능으로 작동하도록 합니다. 예산, 생산성, 가동 시간 및 규제 요건에 맞는 다양한 서비스 옵션을 선택할 수 있습니다. 당사는 여러분에게 SeqStudio Flex 유전자 분석기를 위한 탁월한 서비스와 지원을 제공합니다.
모든 SeqStudio Flex Genetic Analyzer는 신속하게 시작하고 실행할 수 있도록 1일 현장 SmartStart 오리엔테이션을 포함합니다. 고객의 지역에서 현장 애플리케이션 과학자(FAS)가 주도하는 이 대화형 교육은 기기 작동 및 유지보수, 데이터 수집 및 분석 소프트웨어, 클라우드 연결, 데이터 문제 해결 등에 대한 개요를 제공합니다.
SeqStudio Flex Genetic Analyzer는 출장, 인력 및 부품에 필요한 모든 비용을 포함하는 표준 1년 공장 보증으로 보호됩니다. 기기 구입 시 보장 연장 서비스 플랜을 이용할 수 있습니다. 당사의 우수한 서비스 플랜 중 하나로 포함된 예방 유지보수, 사전 예방 기기 모니터링 및 빠른 응답으로 실험실을 원활하게 운영할 수 있습니다.
가장 인기 있는 기기 서비스 플랜인 AB Assurance는 문제 방지부터 빠른 해결에 이르기까지 기기 가동 시간을 보장하는 데 도움을 줍니다. 모든 부품, 인력 및 출장 비용은 표준 수리에 포함되며, 연간 정기 유지보수를 통해 쉽게 기기를 관리할 수 있습니다. 성능을 저해할 수 있는 문제를 두 배 빠르게 해결하여 고객이 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.
AB Assurance 서비스 플랜에 대한 자세한 내용은 thermofisher.com/abassurance를 참조하십시오.
SeqStudio Flex Genetic Analyzer에 대한 기기 하드웨어 적격성 평가에는 설치 적격성 평가(IQ), 운전 적격성 평가(OQ) 및 기기 성능 검증(IPV) 서비스가 포함됩니다. 당사의 적격성 평가 전문가는 고객과 협력하여 신뢰할 수 있는 감사 형식 문서를 포함하여 적시에 비용이 효율적이며 신뢰할 수 있는 적격성 평가 서비스를 제공하여 SeqStudio Flex 유전자 분석기가 규제 요건을 충족하도록 도울 것입니다.
thermofisher.com/iqoqpq에서 기기 적격성 평가 전문가에게 문의하십시오.
스마트 도움말 및 원격 지원을 이용하여 몇 분 내에 서비스 엔지니어를 실험실에 원격으로 보냅니다.
스마트 도움말을 통해 버튼 하나만 누르면 기기에서 바로 화면 기술 지원 및 기기 지원에 액세스할 수 있습니다. 화면 기기 지원을 통해 서비스를 요청할 수 있으며, 기술 지원이 필요한 경우 서비스 팀과 소통하고 로그를 공유하고 파일을 실행하여 문제를 해결하십시오.
원격 지원을 통해 원격 데스크톱 제어를 사용하여 서비스 전문가에게 빠르게 연락할 수 있으므로, 고객이 며칠간 유휴 상태로 유지될 수 있는 현장 수리의 필요성이 줄어듭니다. 몰입형 실시간 협업 도구를 통해 기술 지원 부서는 기기를 실시간으로 확인하고 기기 화면에서 고객과 소통할 수 있습니다.
당사의 첨단 디지털 서비스 및 지원 기능은 며칠이 아닌 수 분 내에 최대 70%의 케이스를 해결할 수 있어, 고객들은 새로운 과학적 혁신에 집중할 수 있습니다.
thermofisher.com/digitalserviceinnovations에서 주문형 도구 및 기능에 대해 자세히 알아보십시오.
기기 사양
모세관 수
8 또는 24
염료 수
최대 8* 지원
용량
4-플레이트 용량, 96-웰 플레이트, 384-웰 플레이트, 8-튜브 스트립 
치수(W x D x H)
70 x 67.5 x 86.5cm(27.6 x 26.6 x 34.1인치)
중량
115kg(253.5lb)
전원 입력
100~240V
내장형 하드 드라이브
512GB 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)
여기 에너지원
505nm 고체 레이저
기기 상 추적
무선 주파수 인식(RFID), 내부 바코드 판독기
통신 인터페이스
클라우드 기반 플랫폼 연결, Wi-Fi 동글을 위한 USB 포트, RJ-45 이더넷 포트 3개
구성
독립형, 데스크톱 또는 노트북 컴퓨터(옵션)를 사용할 수 있습니다.
보증
표준 1년 보증 포함, 보증 기간 연장 가능
SmartStart 오리엔테이션
현장 애플리케이션 과학자의 일일 현장 교육이 포함됩니다.
원격 문제 해결
스마트 도움말 및 원격 지원 기능을 통해 기기 문제를 신속하고 효과적으로 해결하여 기기 가동 중단 시간을 단축할 수 있습니다.
핸즈프리 작동
기본 기기 작동을 수행하는 음성 명령 기능
* 8-염료 기능을 사용하려면 스펙트럼 보정 염료 세트 정의 파일이 필요합니다(요청 시 제공).
리소스
주문 정보
카탈로그 번호 제품명 제품 사이즈 Price 수량
4393927 Each
243,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
270,000 할인 금액 27,000 (10%)
A49104 Each
2,604,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
2,893,000 할인 금액 289,000 (10%)
A49106 Each
2,626,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
2,917,000 할인 금액 291,000 (10%)
A49105 Each
3,492,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
3,879,000 할인 금액 387,000 (10%)
A49107 Each
3,955,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
4,394,000 할인 금액 439,000 (10%)
4408256 Each
335,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
372,000 할인 금액 37,000 (10%)
4410715 Each
774,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
859,000 할인 금액 85,000 (10%)
4393718 Each
68,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
75,000 할인 금액 7,000 (9%)
4393712 Each
981,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
1,089,000 할인 금액 108,000 (10%)
4393717 Each
392,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
435,000 할인 금액 43,000 (10%)
4393714 Each
974,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
1,082,000 할인 금액 108,000 (10%)
4393708 Each
393,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
436,000 할인 금액 43,000 (10%)
4393710 Each
974,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
1,082,000 할인 금액 108,000 (10%)
4393715 Each
393,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
436,000 할인 금액 43,000 (10%)
4412619 Each
45,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
50,000 할인 금액 5,000 (10%)
4401457 Each
54,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
59,000 할인 금액 5,000 (8%)
4440753 Each
140,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
155,000 할인 금액 15,000 (10%)
4311320 Each
81,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
90,000 할인 금액 9,000 (10%)
96-웰 플레이트
카탈로그 번호 제품명 제품 사이즈 Price 수량
4346906 Each
148,000
온라인 행사
기한 30-Sep-2026
174,000 할인 금액 26,000 (15%)
4346907 Each
65,000
온라인 행사
기한 30-Sep-2026
76,000 할인 금액 11,000 (14%)
N8010560 Each
122,000
온라인 행사
기한 30-Sep-2026
143,000 할인 금액 21,000 (15%)
4306737 Each
243,000
온라인 행사
기한 30-Sep-2026
285,000 할인 금액 42,000 (15%)
4412614 Each
785,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
872,000 할인 금액 87,000 (10%)
A49316 Each
423,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
469,000 할인 금액 46,000 (10%)
A49495 Each
417,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
463,000 할인 금액 46,000 (10%)
8-튜브 스트립 튜브
카탈로그 번호 제품명 제품 사이즈 Price 수량
N8010533 Each
496,000
4358293 Each
165,000
온라인 행사
기한 30-Sep-2026
193,000 할인 금액 28,000 (15%)
4410701 Each
1,008,000
A49296 Each
469,000
A49298 Each
417,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
463,000 할인 금액 46,000 (10%)
384-웰 플레이트
카탈로그 번호 제품명 제품 사이즈 Price 수량
4309849 Each
567,000
온라인 행사
기한 30-Sep-2026
629,000 할인 금액 62,000 (10%)
4412520 Each -
A49496 Each
420,000
온라인 행사
기한 31-Dec-2026
466,000 할인 금액 46,000 (10%)
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.