ELISAマイクロプレートおよびプラスチック製品
当社は目的の生体分子を捕捉するように最適化されたさまざまな表面処理を持つマイクロプレートを幅広く取り揃えています。 96ウェルおよび384ウェルプレート、ならびに分割可能および分割不可能なモジュールをさまざまな色とウェルデザインで提供しており、多くのスループットレベルとアプリケーションに対応します。 また、ELISAプロトコルを実施するのに必要なすべてのプラスチック製品も提供しています。
マイクロプレートフォーマットとウェルデザインのガイド›
マイクロプレートタイプ
ELISAやその他のアッセイ技術に適した、タンパク質やその他の生体分子のアフィニティー結合用ストレプトアビジン、抗体、ニッケル、およびその他のリガンドコーティングマイクロプレート:
  • 抗体結合プレート、タンパク質A/G/Lコーティングプレートおよび二次抗体(GAM、GAR)コーティングプレートを含む
  • ビオチン結合プレート、ストレプトアビジンコーティングプレートおよびNeutrAvidinコーティングプレートを含む
  • GST結合プレート、GSTタグ付きタンパク質を用いたアッセイ用のグルタチオン(GSH)コーティングプレートを含む
  • Hisタグ結合プレート、Hisタグ付きタンパク質を用いたアッセイ用のニッケルおよび銅コーティングプレートを含む
関連カテゴリー
高品質のThermo Scientificラボ用製品は、ほとんどの生命科学ラボにおいてガラスの優れた代替品になります。 当社の再利用可能なプラスチック製品には、シリンダー、ビュレット、フラスコ、漏斗、ビーカーなど、数百種類もの製品が含まれます。
ELISAやその他のプレートベースのイムノアッセイを開発するために設計された試薬には、特異的抗体(例:適合した抗体ペア)、酵素複合体、ブロッキングバッファー、サンプルバッファーおよび洗浄バッファー、酵素基質が含まれます。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.