Instrumentos de PCR en tiempo real de Applied Biosystems
Celebración de más de 20 años de innovación en PCR en tiempo real
Como líder en innovación de PCR, le ofrecemos el estándar de referencia en el instrumental de PCR en tiempo real. Con nuestras plataformas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™, obtiene verdadero valor con excelente rendimiento, fiabilidad y asistencia de primera clase. Con un diseño que garantiza la compatibilidad con ensayos TaqMan™ y la flexibilidad que ofrecen las opciones ilimitadas en tiempo real, se lo ponemos fácil para que empiece a experimentar. La familia de instrumentos QuantStudio™ le permite obtener los resultados que necesita, conectarse y colaborar con colegas, así como alcanzar sus objetivos de investigación.
¿Qué sistema de PCR en tiempo real es adecuado para usted?
| Fácil de usar con todos los niveles de experiencia | Controles sencillos para optimizar los experimentos | Alta flexibilidad y diseño intuitivo | Gran versatilidad y diseño intuitivo | Rendimiento, flexibilidad y escalabilidad máximos | |
|
|
|
|
|
|
|
| Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
|
| Reacciones por ciclo | 96 | 96 o 384 | 96 o 384 | 96 o 384 | 96, 384 o 12.228 |
| Formato de bloque | 96 pocillos de 0,2 ml o 96 pocillos FAST de 0,1 ml | 96 pocillos de 0,2 ml, 96 pocillos FAST de 0,1 ml o 384 pocillos | 96, 96 FAST, 384, ampliable a matriz TaqMan® (intercambiables) | 96, 96 FAST, 384, matriz TaqMan® (inter- cambiables) | 96, 96 FAST, 384, matriz TaqMan®, OpenArray® (intercambiables) |
| Combinaciones de colores (multiplexing) | Hasta 4 | 96 pocillos hasta 21 384 pocillos hasta 5 |
Hasta 5 | Hasta 21 | Hasta 21* |
| Tiempo de procesamiento | Solo 30 min | Solo 30 min | Solo 30 min | Solo 30 min | Solo 30 min |
| Volúmenes programables | 1-200 μl | 1-200 μl | 1-200 μl | 1-200 μl | 1-200 μl |
| Volúmenes validados | 10-100 μl | 10-100 μl | 5-100 μl | 1-100 μl | 33 nl-100 μl |
| Compatible con automatización | No | No | Ampliable en capacidad de automatización | Sí | Sí |
| Supervisión remota | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Memoria integrada | Sí, > 2000 ciclos | Sí, > 2000 ciclos | Sí, > 100 ciclos | Sí, > 100 ciclos | Sí, > 100 ciclos |
| Notificación de correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistencia con la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11 | Seguridad | Seguridad, auditoría y paquete de firma electrónica incluido | Seguridad, auditoría y paquete de firma electrónica disponible por separado. | ||
| Sensibilidad | Hasta solo 1 copia | ||||
| Intervalo dinámico | Hasta 10 registros** | ||||
| Química | Todas las composiciones químicas basadas en PCR en tiempo real. Flexibilidad para composiciones químicas con o sin colorante de referencia pasiva. | ||||
| Aplicaciones disponibles | Expresión génica, identificación de genotipos, variación del número de copias, detección de proteínas, microARN, detección de patógenos | Expresión génica, identificación de genotipos, variación del número de copias, detección de proteínas, microARN, detección de patógenos | Expresión génica, miARN, identificación de genotipos, variación del número de copias, Protein Thermal Shift, HRM, detección de patógenos | Expresión génica, identificación de genotipos, variación del número de copias, HRM, Protein Thermal Shift, detección de proteínas, microARN, detección de patógenos | Expresión génica, identificación de genotipos, variación del número de copias, HRM, Protein Thermal Shift, detección de proteínas, microARN, detección de patógenos, PCR digital |
| Plataforma de DIV | No | No | No | Disponible en determinados países | No |
| Uniformidad de temperatura | ± 0,4 °C | ± 0,4 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C |
| Fuente de excitación | Sistema OptiFlex™ con luz LED blanca | Sistema OptiFlex™ con luz LED blanca | Sistema OptiFlex™ con lámpara halógena | Sistema OptiFlex™ con lámpara halógena | Sistema OptiFlex™ con luz LED blanca |
| Filtros/Colores | 4 filtros de excitación (450-600 nm) 4 filtros de emisiones (500-640 nm) |
96 pocillos: 6 filtros de excitación (450-670 nm) 6 filtros de emisiones (500-720 nm) 384 pocillos: 5 filtros de excitación (450-650 nm) 5 filtros de emisiones (500-700 nm) |
5 filtros de excitación (450-650 nm) 5 filtros de emisiones (500-700 nm) |
6 filtros de excitación (450-670 nm) 6 filtros de emisiones (500-720 nm) |
6 filtros de excitación (450-670 nm) 6 filtros de emisiones (500-720 nm) |
| Thermo Fisher Cloud | conexión directa | conexión directa | conéctese a la nube a través de ordenador | conéctese a la nube a través de ordenador | conéctese a la nube a través de ordenador |
| Conectividad Wi-Fi | Sí | Sí | No | No | No |
| Tamaño | An: 27 cm F: 50 cm Al: 40 cm |
An: 27 cm F: 50 cm Al: 40 cm |
An: 50,5 cm F: 67,2 cm Al: 73,8 cm |
An: 50,5 cm F: 67,2 cm Al: 73,8 cm |
An: 50,5 cm F: 67,2 cm Al: 73,8 cm |
| Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
Solicite un presupuesto › |
|
| *Capacidades dúplex con OpenArray® y capacidades de multiplexing para otros formatos. **Hasta 7 registros con OpenArray®. |
|||||
Encuentre las piezas que necesita y números de pieza de nuestros sistemas legados de PCR en tiempo real.
Tubos de reacción, placas de 96 y 384 pocillos y películas adhesivas para PCR en tiempo real.
¿Busca un termociclador para PCR de punto final?
Una amplia gama de aplicaciones de software para ayudarle a sacar el máximo partido de su sistema de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™.
Los kits de calibración espectral de Applied Biosystems y las placas de verificación de instrumentos ARNasa P TaqMan le ayudan a calibrar y verificar el rendimiento de su sistema de PCR en tiempo real.