经验证的可靠性
Veriti热循环仪秉承了Applied Biosystems PCR所具备的可靠性,同时添加了VeriFlex™模块控制功能。VeriFlex™模块能为您提供6个独立的温度模块,可针对您的PCR优化提供精确的温度控制,为您呈递“优于梯度”的新途径。
功能强大的彩色触控屏用户界面,简化了Veriti 96孔快速热循环仪的设置和使用。具有快速和标准PCR两种模式可选,赋予您极大的灵活性,缩短PCR循环周期时间。
App Note 1-PCR仪关键的热学概念和变温速率
App Note 2-ProFlex vs 9700-C1000-MasterCyclerPro
App Note 3-VeriFlex温度控制技术
App Note 4-PCR仪温度的准确性比较
App Note 5-AB PCR仪可靠性和质量测试
用于PCR优化的多重控温区
VeriFlex™ 模块可提供优于梯度的PCR优化方法。其配有6个独立的Peltier加热块,使您可以在6个温度区间内进行精确的控制。
  • 高度准确地确定最佳的退火温度,不必像使用传统梯度法时那样猜测(图1)
  • 节省时间,在同一次PCR运行中至多可进行6种不同退火温度的反应
  • 可将热循环仪用作一个具有6种精确控制温度的孵育箱
 Figure 1. Get linear gradient with Veriti Better than Gradient and not a non-linear curve.
Figure 2. (A) Screenshot from Veriti™ Thermal Cycler showing the annealing temperature being set for 6 different primers. (B) Six different annealing temperatures were set for each of the zones, with the annealing/extension step matching the length of the longest amplicon.
The Veriti® Thermal Cycler's Better-than-Gradient Feature
Watch and learn about the Veriti® Thermal Cycler’s better-than-gradient feature in this fun stop-motion animated video using over 6,000 PCR tubes.
听听客户对Veriti PCR仪的评价
在任意地点控制Veriti®系统
可选的VeritiLink™远程管理软件(VRMS)允许您通过浏览器管理和监控超过50台联网的Veriti®热循环仪。通过实时邮件更新等便利的功能,VRMS将Veriti®的操控移至您的指尖。
观看视频
进一步了解VeritiLink™远程管理软件
赋予您的诊断应用更多的操控性能
Veriti™ Dx热循环仪是首款面向临床和诊断实验室从业研究人员的终点PCR热循环仪,可用之开展体外诊断应用。您可藉此获得标准Veriti®热循环仪所具备的所有功能和可靠性,同时又可因自己使用的是FDA/CE认证的循环仪而充满自信。
  • 美国FDA I级医疗器械,已获得中国医疗器械注册证,可用于体外诊断应用;
  • 符合IVDD (98⁄79⁄EC)要求,且欧洲境内销售的产品均贴有CE-IVD标记
  • 按照ISO 13485和GMP要求制造
Veriti® Dx热循环仪 – 首款用于体外诊断应用的终点热循环仪
进一步了解Veriti® Dx热循环仪
用于PCR优化的多重控温区
VeriFlex™ 模块可提供优于梯度的PCR优化方法。其配有6个独立的Peltier加热块,使您可以在6个温度区间内进行精确的控制。
  • 高度准确地确定最佳的退火温度,不必像使用传统梯度法时那样猜测(图1)
  • 节省时间,在同一次PCR运行中至多可进行6种不同退火温度的反应
  • 可将热循环仪用作一个具有6种精确控制温度的孵育箱
 Figure 1. Get linear gradient with Veriti Better than Gradient and not a non-linear curve.
Figure 2. (A) Screenshot from Veriti™ Thermal Cycler showing the annealing temperature being set for 6 different primers. (B) Six different annealing temperatures were set for each of the zones, with the annealing/extension step matching the length of the longest amplicon.
The Veriti® Thermal Cycler's Better-than-Gradient Feature
Watch and learn about the Veriti® Thermal Cycler’s better-than-gradient feature in this fun stop-motion animated video using over 6,000 PCR tubes.
听听客户对Veriti PCR仪的评价
在任意地点控制Veriti®系统
可选的VeritiLink™远程管理软件(VRMS)允许您通过浏览器管理和监控超过50台联网的Veriti®热循环仪。通过实时邮件更新等便利的功能,VRMS将Veriti®的操控移至您的指尖。
观看视频
进一步了解VeritiLink™远程管理软件
赋予您的诊断应用更多的操控性能
Veriti™ Dx热循环仪是首款面向临床和诊断实验室从业研究人员的终点PCR热循环仪,可用之开展体外诊断应用。您可藉此获得标准Veriti®热循环仪所具备的所有功能和可靠性,同时又可因自己使用的是FDA/CE认证的循环仪而充满自信。
  • 美国FDA I级医疗器械,已获得中国医疗器械注册证,可用于体外诊断应用;
  • 符合IVDD (98⁄79⁄EC)要求,且欧洲境内销售的产品均贴有CE-IVD标记
  • 按照ISO 13485和GMP要求制造
Veriti® Dx热循环仪 – 首款用于体外诊断应用的终点热循环仪
进一步了解Veriti® Dx热循环仪
服务
Life Technologies现针对所有Applied Biosystems热循环仪提供奖励服务选项
服务计划
  • 快速更换服务,可最大限度避免因意外仪器故障停机而引起的实验中断
  • 全球维修中心服务,提供极具性价比的服务,可最大限度延长运行时间,实现最佳性能
支持
Veriti热循环仪现有四种规格:
  Veriti 96孔快速热循环仪 Veriti 96孔热循环仪 Veriti 384孔热循环仪 Veriti 60孔热循环仪
(适用于0.5 mL反应管)
模块形式 0.1 mL 合金模块 0.2 mL 合金模块 0.02 mL 铝模块 0.5 mL 铝模块
特点 快速0.1 mL模式和样本模块,可提供更强的性能和耐用性 标准0.2 mL模式和样本模块,支持运行快速试剂 标准0.02 mL模式和样本模块 适于处理大体积反应的反应试管
模块最大变温速率 5.00 ºC/s 3.9 ºC/s 3.7º C/s 3.3º C/s
样本最大变温速率 4.25 ºC/s 3.35 ºC/s 3.1º C/s 2.7º C/s
是否支持运行快速反应试剂
温度精确度 ±0.25 ºC (35 ºC – 99.9 ºC)
温度范围 0ºC 至 100.0ºC
温度均一性 <0.5 ºC(达到95 ºC后20s)
尺寸 高:24.5cm (9.6 in.);宽:23.7 cm (9.3 in.);深:48.5 cm (19.1 in.)
重量 11.4 kg (25 lb)
PCR 反应体积范围 10-30 µL 10-80 µL 5-20 μL 25-100 μL
仪器存储 U盘和主机
显示界面 6.5” VGA 32k彩色触摸屏
Tm 计算器 基于触摸屏的菜单操作
电源 100-240V, 50-60Hz Max: 800 VA
VeriFlex™ 模块 25 °C(区间5 °C) 25 °C(区间5 °C)
Veriti固件更新
利用固件更新获取新的Veriti热循环仪实验方案