본 제품은 질병 진단을 위해 특정 유전자(DNA)의 증폭에 사용하는 자동장치로서, 중합효소 연쇄반응(PCR : Polymerase Chain Reaction) 원리를 이용하여 핵산을 증폭하여 질병의 진단에 사용하는 장비입니다.
사용자의 기호에 따라 sample block을 선택하여 사용할 수 있으며, 각각의 sample block을 교체가능합니다.
(유전자증폭장치, 수허 13-3490호, ProFlex PCR System)
"본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항사용방법을 잘 읽고 사용하십시오."
* ProFlex PCR System 사용설명서.pdf
ProFlex PCR System 사용설명서
Specification
정격전압 및 주파수
100∼240V, 50/60Hz, 12A
치수 및 중량
Height: 27.2cm, Width: 33cm, Depth: 56.5cm, Weight: 18.75kg
ProFlex PCR System의
선택가능한 5가지 블록
4483637
ProFlex 96-well sample block
검체시료가 튜브/또는 플레이에 담겨 꽂히는 블록.
0.2ml 용량의 96개의 well로 구성
4483638
ProFlex 3x32-well sample block
검체시료가 튜브/또는 플레이트에 담겨 꽂히는 블록.
0.2ml 용량의 32개의 well이 독립적인 3개파트로 나뉜 구성
4484071
ProFlex dual 96-well sample block
검체시료가 튜브/또는 플레이트에 담겨 꽂히는 블록.
0.2ml 용량의 96개의 well이 2개파트로 구성 (총 192개 well)
4484074
ProFlex dual flat sample block
검체시료가 Openarray plate 또는 QS 3D chip에 담겨 꽂히는 블록.
(openarray plate:최대8개, QS 3D chip:최대16개)
4484072
ProFlex dual 384-well sample block
검체시료가 튜브/또는 플레이트에 담겨 꽂히는 블록.
0.02ml 용량의 384개 well plate가 2개 꽂히는 블록 (최대 768개well)