Search
Invitrogen GeneArt遺伝子合成 |
GeneArt Instant Designer ご利用総合マニュアル
GeneArt Instant Designer オーダークイックガイド
GeneArt Instant Designer補足マニュアル:アミノ酸配列を用いてオーダーする場合
GeneArt Instant Designer補足マニュアル:Invitrogen™ pcDNA™ 3.4-TOPO™を利用する場合
GeneArt Instant Designer補足マニュアル:Invitrogen™ pcDNA™ 3.1を利用する場合
GeneArt Instant Designer登録済ベクターリスト
Emailオーダー用配列依頼フォームのダウンロード
配列データを含む納品物情報の閲覧ガイド
ベクターマップの読み方ガイド 無料ダウンロード
【お知らせ】旧オーダーサイト「GeneArt遺伝子合成ポータルサイト」は2024年12月16日に閉鎖いたしました。詳細は「GeneArt遺伝子合成ポータルサイト閉鎖のお知らせ」をご覧ください。
(1)配列合成価格、(2)クローニング・プラスミド精製価格、(3)オプション価格の合計です。オーダーサイトに必要事項を入力すると見積もりが表示されます。
まれなケースですが以下のような場合、ご注文後にご相談の上価格変更あるいはキャンセルとなることがあります。判定に1~2日必要となるため、オーダー後のご連絡となることをあらかじめご了承ください。
1,500 bpの合成難易度が高くない配列を人工遺伝子合成、pcDNA 3.4-TOPOベクターを利用、プラスミド精製(Midiprep)を行う場合
(1)配列合成価格:1,500 bp x 28円/bp = 42,000円※Value適応
(2)クローニング・プラスミド精製価格:クローニング + プラスミド精製(midiprep):20,200円※ダイレクトクローニング適応
(3)オプション価格:0円
合計:62,200円
概算納期:予測合成日数11営業日+ドイツからの輸入5営業日→概算納期3週間程度
(1)配列合成価格
| Prime 遺伝子合成 | Value 遺伝子合成 | |
|---|---|---|
| 100 ~ 200 bp | ¥16,600 | ― |
| 201 ~ 500 bp | ¥13,100 | |
| 501 ~ 2,000 bp | ¥34/bp | ¥28/bp |
| 2,001 ~ 3,000 bp | ||
| 3,001 ~ 5,000 bp | ¥48/bp | ¥31/bp |
| 5,001 ~ 12,000 bp | ¥59/bp | ― |
(2)クローニング・プラスミド精製価格
ベクターの種類、配列の合成難易度およびプラスミド精製スケールによって変わります。詳しくは以下の表をご確認ください。
| クローニングベクター | プラスミド精製スケール/希望小売価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molecular Grade | Transfection Grade | ||||||
| 5 µg※1 | ~100 µg※2 (Midiprep) | ~500 µg※2 (Maxiprep) | ~1 mg※2 (Megaprep) | 5~10 mg※2 (Gigaprep) | 10~15 mg※2 (2 × Gigaprep) | ||
| 標準ベクター Invitrogen™ GeneArt™ Clone pMXベクター (アンピシリン、カナマイシン耐性など)※3 | ¥1,300 | ¥12,200 | ¥22,400 | ¥27,300 | ¥52,700 | ¥84,500 | |
| 標準ベクター Invitrogen™ GeneArt™ Clone pMAベクター (アンピシリン耐性)※3 | ¥2,500 | ||||||
| 標準ベクター Invitrogen™ GeneArt™ Clone pMKベクター (カナマイシン耐性)※3 | |||||||
| ダイレクトクローニング(Express cloning) 以下の場合に適応されます。 対象ベクターを選択した場合。 対象ベクター:Instant Designerのベクター選択画面(Reviewタブ)でロケットマークが付いたベクターでpMX、pMA、pMK以外。 pcDNA3.1(+)、pcDNA3.4-TOPO、pFastBac1、pET100/D-TOPOなどベクターリストの右端列が「可」のもの。 ただし、合成配列が規定の条件を満たさない場合は下の通常クローニング価格が適応されます。 | ¥6,500 | ¥20,200 | ¥25,400 | ¥30,800 | ¥51,700 | ¥85,000 | |
| 通常クローニング 以下の場合に適応されます。 ・ダイレクトクローニング不可ベクターおよびカスタムベクターを選択した場合。 ・ダイレクトクローニング可ベクターを選択したが規定の条件を満たさない場合。 | ¥13,000 | ¥26,600 | ¥30,700 | ¥36,100 | ¥57,600 | ¥87,000 | |
| カスタムベクター※4 | ¥13,000 | ¥26,600 | ¥30,700 | ¥36,100 | ¥57,600 | 87,000 | |
| 過去に合成した遺伝子のプラスミド精製の再注文 | ―※5 | ¥12,200 | ¥22,400 | ¥27,300 | ¥52,700 | ¥84,500 | |
※1 凍結乾燥品です(乾燥前の溶媒は滅菌水)。収量が保証されます。
※2 溶液でお届けします。予想収量が記載されています。実際の収量は異なる場合があります。
※3 pMXは複数のベクターの総称です。ほとんどの場合アンピシリン耐性またはカナマイシン耐性のベクターが選ばれますが、まれに他の抗生物質耐性を持つベクターが選ばれることがあります(スペクチノマイシン耐性など)。pMA、pMKにもそれぞれ複数ありますが、ベクターの種類はGeneArtが選択します。納品後に使用されたベクター名、ベクター配列をご確認いただけます(ご確認方法)。
※4 お客さまご提供ベクター(登録料15,000円が別途必要)、およびオーダーサイト未登録の当社ベクターにクローニングする場合の価格です(登録料不要)。お客さまご提供ベクターに関しては総合マニュアルの16ページをご参照ください。オーダーサイト未登録の当社ベクターの利用を ご検討いただく場合は、当社テクニカルサポート(jptech@themofisher.com)にご相談ください。
※5 インスタントデザイナーでは選択できませんのでメールオーダーで承ります(15,100円)。ご希望の場合は当社テクニカルサポートにご相談ください。
(3)オプション価格
| オプションサービス | 希望小売価格 |
|---|---|
| サンガーシーケンシング | ¥840/kbp※7 |
| Express Service(1営業日短縮) | +¥17/bp |
| SuperSPEED Service(約4 日短縮、1,800 bpまで)※6 | +¥59/bp |
※6 SuperSPEED Serviceは、1,800 bp以下の配列が対象です。納期短縮は保証しておらず、短縮できなかった場合はオプション価格を返金させていただきます。
※7 1kbpあたり840円です。例えば1.5 kbpの場合は840 x 2 = 1,680円です。
年末年始などの長期休暇の際には配送を停止することがあるため、納期短縮サービスをご利用いただいても納品が遅れる可能性がございます。
記載の価格は、2026年4月のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれません。
目的のベクターが遺伝子合成のベクター選択ガイドにない場合やお客さま独自のカスタムベクターに組み込む場合をサポートします。
日本語のご利用マニュアルにてベクターの登録についてもご案内しております。
GeneArt Instant Designer ご利用マニュアル
ノート注記:DNA配列の複雑性によって合成の成功率が異なる場合があります。合成の成功率を上げるためには、配列の最適化をご参考ください。
| Gene length (bp) | Production time (business days) | |
|---|---|---|
| Non-complex sequence | Complex sequence | |
| 100–1,000 | 5–8 | 5–14 |
| 1,001–3000 | 5–10 | 9–19 |
| 3,001–5,000 | 7–17 | 16+ |
| 5,001–7,000 | 12+ | 19+ |
| 7,001–12,000 | N/A | 19+ |
上記記載の合成日数は標準的な遺伝子合成(単純配列、GC含量が20%~80%、反復配列、二次構造)に関するものです。配列の合成難易度や作業進捗状況によっては合成日数・納期が変更となる可能性がございます。
特殊製造グループが対応する高度に複雑な配列に関しては特殊製造グループでの対応となるため、合成日数がより長くなる可能性がございます。合成開始前にその旨ご連絡いたします。別途、配送時間がかかります。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.