Search
Applied Biosystems TaqMan 유전자 발현 어세이는 비표지 PCR 프라이머 쌍과 5' 말단에 Applied Biosystems FAM 또는 VIC 염료 라벨이 붙어 있고 3' 말단에 MGB(minor groove binder) 및 무형광 소광제(NFQ)가 붙어 있는 TaqMan 프로브로 구성되어 있습니다. 30 종(species) 이상을 포괄하는 180만개 이상의 사전 설계식 TaqMan 유전자 발현 어세이를 단일 튜브, 96-웰 플레이트, 384-웰 미소유체(microfluidic) 카드 및 Applied Biosystems OpenArray 형태로 이용할 수 있습니다.
Plated Formats |
사용이 편한 96-well 플레이트. 라이프 테크놀로지스의QuantStudio™ 12K Flex, ViiA™ 7, 7900HT, 7500, 7500 Fast, 7300, StepOnePlus™ Real-Time PCR 시스템에 사용 가능. 여러분의 필요에 따라 맞춤화하거나 라이프 테크놀로지스의 Gene Signature Panel 중에서 선택하실 수 있습니다.
384-well 카드는 마이크로어레이 밸리데이션이나 기타 대규모 연구에 이상적이며 본사의 QuantStudio™ 12K Flex, ViiA™ 7 및 7900HT Real-Time PCR 시스템에 사용할 수 있습니다. 여러분의 필요에 맞게 맞춤화하거나 본사의 Gene Signature Panel에서 선택하세요.
규제적 상태: 본 제품은 연구용으로만 사용가능 합니다. 사람이나 동물의 치료 또는 진단용으로 사용할 수 없습니다.