医療機関を探す
アレルギーかも?と思ったら医師に相談しましょう
 医療機関・専門医を探す 
日本アレルギー学会運営サイトにて、全国の拠点病院やアレルギー専門医を検索できます
 医療関係者の方へ 
医療関係者向けウェブサイトにて当社のアレルギー検査製品に関する情報を提供しています
本ページのアレルゲンは、日本では体外診断用医薬品として承認されていないものを含みます
ピーカン/ヒッコリーの木について
ピーカン属(別名ヒッコリー)は、それぞれ4つの種を含む2つのグループ(ピーカンヒッコリーと本ヒッコリー)に分類されます。前者には、ピグナットヒッコリー、シェルバークヒッコリー、シャグバークヒッコリー、モッカーナットヒッコリーがあります。後者には、ウォーターヒッコリー、ビターナットヒッコリー、ピーカン、ナツメグヒッコリーがあります1。本ヒッコリーおよびピーカンヒッコリーは北米とアジアが原産ですが、ピーカン(Carya illinoinensis)は多くの国で分布しています2,3。ヒッコリーは、その樹木が多く存在する環境で花粉症(アレルギー性鼻炎)を引き起こし、ピーカンは花粉症を引き起こすことが報告されています。どちらの種も春に花粉を飛散します4。
ピーカン/ヒッコリーの木はどんな場所に生育していますか?
ピーカンの木もヒッコリーも北米原産ですが、ピーカンは多くの国に分布しており、オーストラリアや南アフリカでも栽培されています2,3。
感作されている可能性のあるアレルゲンは他にもありますか?
ピーカンやヒッコリーアレルギーを持つ患者さんの多くは、樹木、雑草、イネ科植物の花粉などの他のアレルゲンに暴露したときに症状を発症することがあり、特に花粉飛散の季節が重なる場合には、どの花粉が症状の原因となっているかを判断することが困難です。これは交差反応と呼ばれ、身体の免疫システムが、異なる物質中のタンパク質や成分を構造的に類似しているか生物学的に関連していると判断し、反応を引き起こすときに発生します7。ピーカンやヒッコリーに関連した反応を引き起こす可能性がある他の吸入系アレルゲンには、クルミ花粉に限らず、他の樹木、雑草、イネ科植物の花粉なども含まれます8。
※他に感作または交差反応を起こしうるアレルゲンは人により異なるため、自己判断せずに必ず医師の診断を受けることが必要です。
一般的な症状
ピーカンやヒッコリーアレルギーの症状は他の多くの花粉アレルギーと類似しており、以下のものを含みます5,6。
  • くしゃみ
  • 鼻づまり
  • 鼻水
  • 涙目
  • 喉や目のかゆみ
  • ゼーゼーする
ぜん息患者さんがピーカンやヒッコリーに感作された場合、咳やゼーゼーするなどのぜん息症状が誘発されたり悪化したりすることがあります5,6。
自分がアレルギーかどうかを知るにはどうすればよいですか?
アレルギー症状の原因を知ることは、治療や対策への第一歩です。自己判断せず、きちんと医療機関を受診して医師による適切な診断を受ける必要がありますので、医師に相談するために症状を記録しておきましょう。症状の記録とともに、皮膚プリックテストなどの検査が役立ちます。アレルギーと診断された場合は、医師の指導に従ってください。
花粉が飛散する季節
樹木花粉は春に多く見られます5。
  1. Hardwood Floors [Internet]. Chesterfield, MO: National Wood Floor Association; 2018 Jan 17. Available from: https://hardwoodfloorsmag.com/2018/01/17/species-specs-hickorypecan.   
  2. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2016 Jan 6. Available from: https://www.britannica.com/plant/hickory-plant.
  3. Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2020 Apr 23. Available from: https://www.britannica.com/plant/pecan.
  4. Pollen.com [Internet]. Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.; 2020. Available from: https://www.pollen.com/research/genus/carya.
  5. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. Available from: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  6. Roberts, Graham & Xatzipsalti, M & Borrego, Luis & Custovic, Adnan & Halken, Susanne & Hellings, Peter & Papadopoulos, Nikolaos & Rotiroti, G & Scadding, Glenis & Timmermans, Frans & Valovirta, Erkka. (2013). Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 68. 10.1111/all.12235.
  7. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, Hofmaier S, Aalberse RC, Agache I, Asero R, Ballmer-Weber B, Barber D, Beyer K, Biedermann T, Bilò MB, Blank S, Bohle B, Bosshard PP, Breiteneder H, Brough HA, Caraballo L, Caubet JC, Crameri R, Davies JM, Douladiris N, Ebisawa M, EIgenmann PA, Fernandez-Rivas M, Ferreira F, Gadermaier G, Glatz M, Hamilton RG, Hawranek T, Hellings P, Hoffmann-Sommergruber K, Jakob T, Jappe U, Jutel M, Kamath SD, Knol EF, Korosec P, Kuehn A, Lack G, Lopata AL, Mäkelä M, Morisset M, Niederberger V, Nowak-Węgrzyn AH, Papadopoulos NG, Pastorello EA, Pauli G, Platts-Mills T, Posa D, Poulsen LK, Raulf M, Sastre J, Scala E, Schmid JM, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M, van Ree R, Vieths S, Weber R, Wickman M, Muraro A, Ollert M. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563. PMID: 27288833.
  8. Weber RW. Patterns of pollen cross-allergenicity. J Allergy Clin Immunol 2003;112:229-39.