protein-labeling-hero
El entrecruzamiento, la modificación y el etiquetado de proteínas son técnicas de uso habitual para estudiar la estructura y la interacción de las proteínas. El entrecruzamiento es el proceso de unir químicamente dos o más moléculas mediante un enlace covalente. La modificación implica conectar o disociar los grupos químicos para alterar la solubilidad u otras propiedades de la molécula original. El etiquetado generalmente se refiere a cualquier forma de entrecruzamiento o modificación cuyo propósito es fijar un grupo químico (por ejemplo, una molécula fluorescente) para ayudar en la detección.
Productos de etiquetado y entrecruzamiento de proteínas populares
Categorías de etiquetado y entrecruzamiento de proteínas destacadas
Reactivos y kits de etiquetado, incluidos reactivos de biotinilización, yodación y etiquetado metabólico y conjugaciones proteína-enzima para la detección de proteínas en los tejidos, las células o los ensayos bioquímicos
Colorantes fluorescentes activados y kits para el etiquetado de anticuerpos o grupos funcionales de proteína con FITC, fluoresceína, rodamina, o colorantes Alexa Fluor® y DyLight™ para crear sondas moleculares para la adquisición de imágenes de fluorescencia
Reactivos para modificar las proteínas fijando diversos grupos protésicos para permitir la manipulación y el estudio de la función y las interacciones de las proteínas
Reactivos para modificar proteínas mediante entrecruzamiento para el estudio de la función y las interacciones de las proteínas
Kits y reactivos de biotinilización para etiquetar químicamente anticuerpos, proteínas y péptidos con biotina en grupos funcionales de aminoácidos determinados para crear anticuerpos etiquetados u otras sondas de unión de afinidad con estreptavidina, purificación y detección
Derivados lineales y ramificados activados de polietilenglicol (PEG) para la pegilación y modificación PEG de péptidos y proteínas mediante aminas primarias y grupos de sulfhidrilos para incrementar la solubilidad, prolongar la estabilidad y reducir la inmunogenicidad
bulk-pod-showcase-270x195
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.  
Complete request form