siRNA
RNA干擾 (RNAi) 是高效敲除基因表達,以研究各種細胞類型中的蛋白質功能的最佳途徑。 用於哺乳動物細胞中基因敲除的傳統RNAi方法通常使用由兩個未經修飾的21mer寡核苷酸退火形成的合成RNA雙鏈生成短/小干擾RNA (siRNA)。 Silencer Select siRNAStealth RNAi™ siRNA 採用專利的化學修飾,改善傳統雙鏈,能獲得更好的RNAi結果。
僅供研究使用。 Not for use in diagnostic procedures.
Finding the Right Ambion siRNA 
Search the more than 200000 Ambion siRNAs from Life Technologies using our siRNA Selection Tool.
哪種siRNA更適用於你?
  高性價比siRNA 更好的knock-down次級效應,更低的off-target脫靶效應 更高的knock-down次級效應,更低的off-target脫靶效應
Potency100 納米
建議濃度。
20 納米
建議濃度。
5 納米
建議濃度。
Guarantee
Learn more
確保3 siRNA中的2確保3 siRNA中的2確保2 siRNA中的2
目標特異性中度高的最高的
先天免疫反應Low通過化學修飾最小化通過化學修飾最小化
分子格式未修飾21-bp突狀雙鏈體修飾25-bp非突狀雙鏈體修飾21-bp突狀雙鏈體LAN
覆蓋編碼RNA編碼RNA編碼和未編碼的RNA
目標物種人,小鼠,大鼠
(其他種類: 使用自訂工具)
人,小鼠,大鼠
(其他種類: 使用自訂工具)
人,小鼠,大鼠
(其他種類: 使用自訂工具)
Custom ToolCustom Silencer siRNACustom Stealth RNAi™ siRNACustom Silencer Select siRNA
推薦
目錄編號
AM16708: Silencer 預先設計的siIRNA 5 nmol1299003: RNA-Stealth Oligos Tube Set4392420: Silencer Select 預先設計的siRNA 5 nmol
馬上訂購馬上訂購馬上訂購
siRNA Selection Tool
siRNA Videos
Meet the Inventor: Silencer Select siRNA technology
Meet the Inventor: Susan Magdaleno discusses Silencer Select siRNA technology
Dr. Gavin Robertson describes how Ambion Silencer Select siRNA technology is advancing melanoma research.