Short/Small Interfering RNAs
RNA interference(RNAi)는 광범위한 세포 유형에서 단백질의 기능을 연구하기 위해 유전자 발현을 효율적으로 녹다운(knockdown)하기 위한 가장 좋은 방법입니다. 포유류 세포에서 유전자 녹다운에 사용된 종래의 RNAi 방법은 두 개의 비변성 21-mer 올리고뉴클레오티드로 이루어진 합성 RNA 듀플렉스(duplex)가 여럿이 함께 증착되어 짧은/소형 간섭 RNA(siRNA)를 형성하는 것에 관련되어 있습니다. Invitrogen Ambion Silencer Select siRNA 및 Stealth RNAi siRNA는 특허 받은 화학물질 변형을 사용하여 이와 같은 종래의 듀플렉스(duplex)를 개선함으로써 더 나은 RNAi 결과를 얻도록 보장합니다.
siRNA 선택 도구를 사용하여 siRNA를 검색하거나 Custom siRNA Builder를 사용하여 디자인해 보십시오.
siRNA 선택 도구
어떤 siRNA가 적합합니까?
 지금 주문하기지금 주문하기지금 주문하기
 비용대비 효과적인 siRNA양호한 knock-down, 낮은 off-target최대 knock-down, 최소 off-target
 Silencer siRNA
자세히 알아보기 ›
Stealth RNAi siRNA
자세히 알아보기 ›
Silencer Select siRNA
자세히 알아보기 ›
역가100nM 권장 농도20nM 권장 농도5nM 권장 농도
보증
자세히 알아보기
siRNA 3개 중 2개 보장siRNA 3개 중 2개 보장siRNA 2개 중 2개 보장
타겟 특이도중간높음가장 높음
선천성 면역 반응낮음화학적 변형을 통해 최소화화학적 변형을 통해 최소화
분자 형태 돌출부(overhang)가 있는 비변성 21-bp 듀플렉스돌출부(overhang)가 없는 변성 25-bp 듀플렉스돌출부(overhang)가 있는 LNA 변성 21-bp 듀플렉스
적용 범위코딩 RNA코딩 RNA코딩 및 비코딩 RNA
타겟 종인간, 마우스, 래트
(기타 종: 맞춤형 도구 사용)
인간, 마우스, 래트
(기타 종: 맞춤형 도구 사용)
인간, 마우스, 래트
(기타 종: 맞춤형 도구 사용)
맞춤형 도구맞춤형 Silencer siRNA맞춤형 Stealth RNAi siRNA맞춤형 Silencer Select siRNA
추천 제품
카탈로그 번호
AM16708: Silencer Pre-designed siIRNA 5nmol1299003: RNA-Stealth Oligos Tube Set4392420: Silencer Select Pre-Designed siRNA 5nmol
siRNA 동영상
개발자 소개: Susan Magdaleno가 Silencer Select siRNA 기술에 대해 논의합니다.
Gavin Robertson 박사가 Silencer Select siRNA 기술과 흑색종 연구의 발전에 대해 설명합니다.
문의 사항이 있으십니까?
제품 또는 주문과 관련하여 문의 사항이 있으시면 RNAiresearcher@lifetech.com으로 문의하시기 바랍니다.