医療機関を探す
アレルギーかも?と思ったら医師に相談しましょう
 医療機関・専門医を探す 
日本アレルギー学会運営サイトにて、全国の拠点病院やアレルギー専門医を検索できます
 医療関係者の方へ 
医療関係者向けウェブサイトにて当社のアレルギー検査製品に関する情報を提供しています
ケカビ(ムコール)について
ケカビ(ムコール)のコロニーは、最初は白色または黄色でふわふわした質感ですが、急速に増殖し、胞子が成長するにつれて濃灰色または緑灰色に変化します1。ケカビ(ムコール)アレルギー患者さんがこれらの胞子を吸い込むと、アレルギー症状を発症することがあります2。ケカビ(ムコール)は、土壌、植物の残がい、糞に多く見られます3。しかし、このカビは屋内環境でも増殖し、住宅、学校、オフィスでも、ハウスダスト、マットレス、カーペット、換気ダクトなどでコロニーが発見されています1。
ケカビ(ムコール)は、ムコール症として知られるさまざまなヒト疾患を引き起こす可能性があります。この疾患はしばしば致命的ですが、通常は別の疾患に罹患している人にしか発症しません1。ケカビ(ムコール)の感作率は世界各地で大きく異なります。たとえば、スカンジナビアではアレルギー患者さんの40%がムコールの皮膚テスト陽性を示しましたが、オランダのぜん息患者さんではわずか3.8%でした4。
ケカビ(ムコール)はどんな場所に生育していますか?
ケカビ(ムコール)は、土壌、植物の残がい、保存穀物、乳製品、糞のほか、植物、腐りかけの果物や野菜にも見られます1,3。しかし、カビは胞子を介して拡散し繁殖します5,10。これにより、屋外で発生した菌が、戸口、窓、換気口、冷暖房システムなどのさまざまな経路で住宅に侵入します11。住宅、学校、オフィスでも、ハウスダスト、マットレス、カーペット、換気ダクトなどでケカビ(ムコール)のコロニーが発見されています1,12。一部のカビは42℃(約108゚F)までの温度で増殖でき、これは動物や人の体内で生育できることを意味しますが、ケカビ(ムコール)は32℃(約89゚F)を超える温度では増殖しません1,4。したがって、このカビは感染症を引き起こす可能性がありますが、通常は体内よりも低温である皮膚に限定されます1。さらに、ケカビ(ムコール)は、アジアでは発酵食品や飲料の製造に使用されます4。
感作されている可能性のあるアレルゲンは他にもありますか?
ケカビ(ムコール)アレルギーを持つ人の中には、他のタイプのカビに暴露したときに症状を発症する人もいます。これは交差反応と呼ばれ、身体の免疫システムが、異なる物質中のタンパク質や成分を構造的に類似しているか生物学的に関連していると判断し、反応を引き起こすときに発生します13。
※他に感作または交差反応を起こしうるアレルゲンは人により異なるため、自己判断せずに必ず医師の診断を受けることが必要です。
一般的な症状
カビアレルギーの症状は軽度から重度までさまざまで、人によって異なります2。反応は、暴露後すぐに起こる場合もあれば、遅れて起こる場合もあります。症状は真夏から初秋にかけてもっともよく見られますが、カビは屋内と屋外の両方で増殖するため、アレルギー反応は年間を通じて発生する可能性があります5。
症状には通常、次のようなものが含まれます2,6。
  • 鼻づまり
  • 鼻水
  • くしゃみ
  • 目の炎症、涙目
  • 咳
  • ゼーゼーする
  • 目、鼻、喉のかゆみ
  • 皮膚の乾燥、うろこ状の皮膚
ほとんどのカビアレルギー反応は、上記のような症状を示します2。しかし、カビ感作は、ぜん息などの下気道疾患や、上気道疾患を発症する主要なリスク因子でもあります7。
カビアレルギーを持つぜん息患者さんの中には、酵母やカビを含むものを食べたり飲んだりするとアレルギー性じんましんを発症する人もいます8。カビはアレルギー反応を引き起こすだけでなく、毒性反応をともなう感染を引き起こす可能性があります9。
自分がアレルギーかどうかを知るにはどうすればよいですか?
アレルギー症状の原因を知ることは、治療や対策への第一歩です。自己判断せず、きちんと医療機関を受診して医師による適切な診断を受ける必要がありますので、医師に相談するために症状を記録しておきましょう。症状の記録とともに、特異的IgE血液検査または皮膚プリックテストが役立ちます。
重大な症状が発生するリスクはありますか?
カビへの屋内暴露が原因でアナフィラキシーを発症したとしている信頼できる医学文献報告はありません14。しかし、カビアレルゲンへの暴露および感作は、アレルギー性鼻炎やぜん息などのアレルギー性疾患の発症と悪化を促進する可能性があります13 。
  1. Ward J., Leduc C. Mold Busters [Internet]. Ottowa, ON, Canada: Bust Mold Inc.; 2019 Mar 4 [2019 Jun 7]. Available from: https://www.bustmold.com/resources/mold-library/mucor.
  2. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2019 Apr 3. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mold-allergy/symptoms-causes/syc-20351519.
  3. Abbott, S. Molds and other fungi in indoor environments: Summary of biology, known health effects and references. (2003). Available from: http://www.nlmlab.com/sites/default/files/PDFs/NLML-IndoorMolds.pdf
  4. Weber RW. Allergen of the month--mucor. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015 Aug;115(2):A15. doi: 10.1016/j.anai.2015.06.023. PMID: 26250774. Available from: https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(15)00414-7/fulltext.
  5. Asthma and Allergy Foundation of America [Internet]. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2015 Oct. Available from: https://www.aafa.org/mold-allergy.
  6. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2018 Apr 23. Available from: https://acaai.org/allergies/types/mold-allergy.
  7. Ozdemir O (2015) Molds and Respiratory Allergy - Part 1. MOJ Immunol 2(2): 00045. DOI: 10.15406/moji.2015.02.00045. Available from: https://medcraveonline.com/MOJI/MOJI-02-00045.pdf.
  8. GI Society [Internet]. Vancouver, BC, Canada: Canadian Society of Intestinal Research; 2004 Mar/Apr. Available from: https://badgut.org/information-centre/health-nutrition/yeast-and-mould-allergy.
  9. Storey E. Guidance for clinicians on the recognition and management of health effects related to mold exposure and moisture indoors. Farmington, CT: University of Connecticut Health Center, Division of Occupational and Environmental Medicine, Center for Indoor Environments and Health; 2004.
  10. United States Department of Agriculture [Internet]. [place unknown]: United States Department of Agriculture; 2013 Aug. Available from: https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/a87cdc2c-6ddd-49f0-bd1f-393086742e68/Molds_on_Food.pdf?MOD=AJPERES#:~:text=The%20spores%20give%20mold%20the%20color%20you%20see.&text=Foods%20that%20are%20moldy%20may,that%20can%20make%20you%20sick.
  11. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta, GA: National Center for Environmental Health; 2020 Aug 11. Available from: https://www.cdc.gov/mold/faqs.htm.
  12. Levetin E, Horner WE, Scott JA; Environmental Allergens Workgroup. Taxonomy of Allergenic Fungi. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 May-Jun;4(3):375-385.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2015.10.012. Epub 2015 Dec 24. PMID: 26725152. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213219815005760?via%3Dihub.
  13. Fukutomi, Yuma & Taniguchi, Masami. (2015). Sensitization to fungal allergens: Resolved and unresolved issue. Allergology International. 145. 10.1016/j.alit.2015.05.007. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1323893015001161?via%3Dihub.
  14. Bush RK, Portnoy JM, Saxon A, Terr AI, Wood RA. The medical effects of mold exposure. J Allergy Clin Immunol. 2006 Feb;117(2):326-33. doi: 10.1016/j.jaci.2005.12.001. Erratum in: J Allergy Clin Immunol. 2006 Jun;117(6):1373. Erratum in: J Allergy Clin Immunol. 2014 Nov;134(5):1217. PMID: 16514772. Available from: https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(05)02591-1/fulltext.