用于细胞遗传学分析的
GIBCO® 培养基、试剂和补充剂
  • 已针对细胞遗传学进行优化并通过资格预审
  • 提供较高的有丝分裂指数
  • 提供优良的染色体形态
  • 产生清晰、重现性好且易于分析和解释的结果
GIBCO® 培养基、试剂和补充剂按特定配方进行调制,并由独立的实验室进行应用测试,可在标准临床细胞遗传学实验方案中提供清晰、可重现的结果。  每一种培养基都经过设计并优化,适用于分析羊水细胞、绒毛样本、骨髓细胞或外周血淋巴细胞。
羊水细胞和绒毛细胞
如果您想培养人原代羊水细胞或绒毛细胞,AminoMAX™ 培养基是您正确的选择。  我们的配方能促进细胞附着,加快生长速率,并提供较高的中期产量。
骨髓细胞
骨髓穿刺能提供独一无二且极有价值的研究数据,但细胞数量通常很低,因此您所选择的培养基至关重要。  MarrowMAX™ 培养基中包含能实现最佳生长的新型基质细胞条件培养基,且无需补充培养基,从而节省了时间和金钱。
外周血淋巴细胞
PB-MAX™ 核型分析培养基是一种得到充分补充的 RPMI 培养基,适用于外周血淋巴细胞的核型分析。  随时可用,具有良好的性能和可靠性。
核型分析试剂
KaryoMAX® 系列产品和试剂能减少培养时间和收获的天数。