quantStudio-12Kshowcase
QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System
The all-in-one qPCR instrument
QuantStudio™ 12K Flex系统将灵活的通量与简单的工作流程相结合,可在单一平台上帮助您实现从靶点探索到验证和筛选的全方位任务。
让销售代表与我联系
最大通量
以最少的资源最大限度地提高处理通量。
在4QuantStudio™ 12K Flex系统上单次运行OpenArray®反应板,可将通量提高达32倍。 它相当于32个传统的384-孔qPCR板或者 12,000个数据点。
更多地提高你的吞吐量。
当QuantStudio™ 12K Flex系统配备有OpenArray®模块、9700 PCR仪和QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™系统时,它可以在8小时工作日内生成110,000个甚至更多数据点。 对于需要最高通量的应用领域,添加QuantStudio™ 12K Flex自动化机器人和多个9700 PCR仪,您每天可获取逾2,000,000个数据点。
减少启动和操作时间
开始一个 12,000 数据点试验,时常往往需要不超过 20分钟。
可扩展性
马上执行并计划明天。
当您调整实验规模并增加通量时,应确保已在所有QuantStudio™ 12K Flex系统模块上对TaqMan® Assay的灵敏度、特异性和宽动态范围进行了优化。
即便您只需要分析几个样本/靶点,也有满足您研究需要的TaqMan Assay规格。
灵活性
科学家使用QuantStudio
五个互换块。
选择并加载您需要的热循环模块 (OpenArray®反应板、TaqMan® Array Card、384孔、快速96孔和96孔模块)。
提供了从定量PCR数字PCR的无缝切换。
从荧光定量PCR转换至数字PCR模式,利用QuantStudio™数字PCR试剂盒和DigitalSuite软件及QuantStudio™ OpenArray®模块提高您的实验精度和灵敏度。
最大倍增及化学选项。
采用增强型OptiFlex®系统 (如白光LED和21种滤光片组合) 可实现可靠的荧光检测,获得极为准确和灵敏的数据采集。
完整的分析和数据质量。
用于基因表达、基因分型和数字PCR的一整套软件分析工具触手可及。 实验室信息管理系统 (LIMS) 及其遵循美国联邦法规第21章第11节的特性使其可在高通量且经过验证的环境中使用。
Applied Biosystems®服务计划:
QuantStudio™ 12K Flex 实时 PCR 系统支持:
  • 专业安装
  • 专业领域科学家进行的高级培训教材
  • 遍布世界范围的应用、技术与现场培训支持
完备的AB®
AB®质保 AB®维护
维修响应时间(工作日) 保证第二天:
现场维修
两天质保:
现场维修
目标2天:
补救修理
远程仪器监控和诊断 + + -
优先电话和电子邮件获取仪器
支持
+ + +
仪器操作软件升级 + - -
仪器认证服务 + - -
计划中的维护 + + +
部件、人工和旅行 包括在内 包括在内 折扣计划
文献
  • 下载产品手册 (3.9 MB)
    了解有关QuantStudio 12K Flex系统特性和优点的详细信息。
  • 下载OpenArray®技术产品简报
    进一步了解采用OpenArray技术和QuantStudio™ 12K Flex系统的应用领域。
  • 下载规格表
    查看QuantStudio™ 12K Flex系统的主要硬件规格。
  • 下载快速参考文件
    QuantStudio™ 12K Flex系统快速参考文件
  • 下载维护和管理指南
    QuantStudio™ 12K Flex系统维护和管理指南
  • 下载用户指南
    QuantStudio™ 12K Flex system 用户指南
  • Download OpenArray® Sample Tracker Software
    OpenArray® Sample Tracker Software Quick Reference
  • Download Multi-well Plates and Array Card Experiments
    Multi-well Plates and Array Card Experiments Quick Reference
  • Download Experiments User Guide
    OpenArray® Experiments User Guide
  • Download Digital PCR Experiments User Guide
    OpenArray® Digital PCR Experiments User Guide
  • Download Plate Quick Reference
    OpenArray® Plate Quick Reference
  • Download High Resolution Melt Software Getting Started Guide
最大通量
以最少的资源最大限度地提高处理通量。
在4QuantStudio™ 12K Flex系统上单次运行OpenArray®反应板,可将通量提高达32倍。 它相当于32个传统的384-孔qPCR板或者 12,000个数据点。
更多地提高你的吞吐量。
当QuantStudio™ 12K Flex系统配备有OpenArray®模块、9700 PCR仪和QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™系统时,它可以在8小时工作日内生成110,000个甚至更多数据点。 对于需要最高通量的应用领域,添加QuantStudio™ 12K Flex自动化机器人和多个9700 PCR仪,您每天可获取逾2,000,000个数据点。
减少启动和操作时间
开始一个 12,000 数据点试验,时常往往需要不超过 20分钟。
可扩展性
马上执行并计划明天。
当您调整实验规模并增加通量时,应确保已在所有QuantStudio™ 12K Flex系统模块上对TaqMan® Assay的灵敏度、特异性和宽动态范围进行了优化。
即便您只需要分析几个样本/靶点,也有满足您研究需要的TaqMan Assay规格。
灵活性
科学家使用QuantStudio
五个互换块。
选择并加载您需要的热循环模块 (OpenArray®反应板、TaqMan® Array Card、384孔、快速96孔和96孔模块)。
提供了从定量PCR数字PCR的无缝切换。
从荧光定量PCR转换至数字PCR模式,利用QuantStudio™数字PCR试剂盒和DigitalSuite软件及QuantStudio™ OpenArray®模块提高您的实验精度和灵敏度。
最大倍增及化学选项。
采用增强型OptiFlex®系统 (如白光LED和21种滤光片组合) 可实现可靠的荧光检测,获得极为准确和灵敏的数据采集。
完整的分析和数据质量。
用于基因表达、基因分型和数字PCR的一整套软件分析工具触手可及。 实验室信息管理系统 (LIMS) 及其遵循美国联邦法规第21章第11节的特性使其可在高通量且经过验证的环境中使用。
Applied Biosystems®服务计划:
QuantStudio™ 12K Flex 实时 PCR 系统支持:
  • 专业安装
  • 专业领域科学家进行的高级培训教材
  • 遍布世界范围的应用、技术与现场培训支持
完备的AB®
AB®质保 AB®维护
维修响应时间(工作日) 保证第二天:
现场维修
两天质保:
现场维修
目标2天:
补救修理
远程仪器监控和诊断 + + -
优先电话和电子邮件获取仪器
支持
+ + +
仪器操作软件升级 + - -
仪器认证服务 + - -
计划中的维护 + + +
部件、人工和旅行 包括在内 包括在内 折扣计划
文献
  • 下载产品手册 (3.9 MB)
    了解有关QuantStudio 12K Flex系统特性和优点的详细信息。
  • 下载OpenArray®技术产品简报
    进一步了解采用OpenArray技术和QuantStudio™ 12K Flex系统的应用领域。
  • 下载规格表
    查看QuantStudio™ 12K Flex系统的主要硬件规格。
  • 下载快速参考文件
    QuantStudio™ 12K Flex系统快速参考文件
  • 下载维护和管理指南
    QuantStudio™ 12K Flex系统维护和管理指南
  • 下载用户指南
    QuantStudio™ 12K Flex system 用户指南
  • Download OpenArray® Sample Tracker Software
    OpenArray® Sample Tracker Software Quick Reference
  • Download Multi-well Plates and Array Card Experiments
    Multi-well Plates and Array Card Experiments Quick Reference
  • Download Experiments User Guide
    OpenArray® Experiments User Guide
  • Download Digital PCR Experiments User Guide
    OpenArray® Digital PCR Experiments User Guide
  • Download Plate Quick Reference
    OpenArray® Plate Quick Reference
  • Download High Resolution Melt Software Getting Started Guide