Culture cellulaire d’insectes
La culture cellulaire d’insectes est un choix courant pour l’expression protéique hétérologue. Les cellules d’insectes peuvent exprimer d’importantes quantités de protéines avec des modifications post-translationnelles complexes pour une production à grande échelle ou des recherches fondamentales.
Les milieux de culture d’insectes Gibco ont été formulés pour optimiser la croissance et les rendements protéiques. Ces milieux associés aux lignées cellulaires Gibco pré-adaptées offriront un système pratique pour vous faire gagner du temps et alléger vos efforts.
Quel milieu de culture d’insectes est le mieux adapté à vos besoins ?
| Recherche fondamentale sur les cellules d’insectes |
Expression protéique & croissance sans sérum | Expression protéique & homogénéité supérieure | |
| Milieux de Grace pour culture d’insectes | Sf-900™ II En savoir plus > |
Sf-900™ III En savoir plus > |
|
| Sans sérum | ✓ | ✓ | |
| Sans protéines | ✓ | ✓ | |
| Origine des composants | Animale | Sans sérum | Aucun composant d’origine animale |
| Homogénéité entre les lots | Faible (variabilité SVF) | Moyenne (concentration moyenne en hydrolysats) | Élevée (faible concentration en hydrolysats) |
| Optimisation pour empêcher la formation de mousse | ✓ | ✓ | |
| Cellules d’insectes compatibles | Sf9 & Sf21 | Sf9 & Sf21 | Sf9 & Sf21 |
| Densité cellulaire autorisée (cellules Sf9/ml) | 3 x 106 cellules/ml | 10 x 106 cellules/ml | 10–14 x 106 cellules/ml |
| Conditionnement | 100 ml, 500 ml, 10 x 1 L (poudre) | 500 ml, 1 000 ml, 5 L (poches), 10 L (poches), 20 L (poches) | 500 ml, 1 000 ml, 10 L (poches), 20 L (poches) |
| Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant |
Culture cellulaire de la drosophile S2
Les cellules de la drosophile S2 servent à l’expression protéique hétérologue dans le système d’expression de drosophiles (DES). La lignée cellulaire S2 a été dérivée d’une culture primaire d’embryons de Drosophila melanogaster à un stade avancé (Schneider, 1972). Cette lignée cellulaire adaptable se développe sans CO2, à température ambiante, en tant que monocouche semi-adhérente ou en suspension dans le milieu Schneider pour drosophiles.
Culture cellulaire High Five
Les cellules High Five (BTI-TN-5B1-4) sont un isolat clonal dérivé de la lignée cellulaire parentale Trichoplusia ni. Elles sont optimisées pour la croissance et la maintenance des cellules utilisées avec le système vecteur d’expression baculovirus (BEVS) pour les cultures adhérentes ou en suspension. Elles sont adaptées à la culture en suspension exempte de sérum dans le milieu Gibco Express Five sans sérum.
- Pour en savoir plus sur Express Five SFM
Ressources
Plus d’informations |
Produits associés |
Centre d’assistance sur la culture cellulaire
Conseils, aide au dépannage et ressources pour votre flux de travaux relatif à la culture cellulaire.