showcase.par.60861.image.0.0.1
有效的细胞裂解是提取高质量及高产量RNA必需的第一步。 酵母和许多菌株可能很难被破坏,因为它们不像真核细胞,是由细胞壁来保护的 机械破坏或酶预处理通常用于彻底破坏针对RNA分离的细菌和酵母细胞。 我们提供多种RNA纯化试剂和试剂盒的选择,这些优化后的产品能够实现产量、纯度以及在多个格式选项中细菌和酵母完整性的最大化。
哪种酵母RNA分离试剂盒更适合你?
  快速及全自动   快速并易于使用   针对刚性酵母细胞壁设计,同时维护基因表达谱
最畅销产品     是的    
包括针对细胞裂解的特定珠     氧化锆珠
分离方法 针对最高纯化的可伸缩的、灵活的格式;包括有机萃取和磁珠   快速、简便的硅胶柱   高度纯化及便利性;包括有机物提取和硅胶柱
准备时间 <1小时   20 分钟   90 minutes
(includes DNase treatment)
起始原料金额 高达 5 x 106 个细胞   高达 5 x 108 个细胞   高达 3 x 108 个细胞
高通量兼容 是的        
试剂盒尺寸大小 96 准备   50 准备   50 准备
  立即订购   立即订购   立即订购
技术资料