Search
Las tendencias en publicacionesmuestran que el método de más rápido crecimiento para inmunoprecipitación incorpora el uso de gránulos magnéticos y que los productos Invitrogen Dynabeads son los más utilizados y referenciados en esta tendencia. ¿Por qué? Porque los gránulos magnéticos Dynabeads ofrecen el mejor equilibrio entre capacidad y rendimiento, reproducibilidad, pureza y coste para el aislamiento a menor escala de proteínas específicas (por ejemplo, inmunoprecipitación, IP) y complejos de proteínas (coinmunoprecipitación, coIP).
Las necesidades de investigación y purificación de proteínas han cambiado considerablemente desde la introducción de la «pulpa de Sepharose» basada en agarosa en la década de 1970, cuando el objetivo era purificar grandes cantidades de proteína o anticuerpos. Si se trata de su aplicación principal, las columnas basadas en agarosa/resina siguen siendo uno de los mejores métodos.
Los gránulos magnéticos se han convertido en el criterio de referencia para los ensayos de inmunoprecipitación y la técnica de precipitación «pulldown» porque ofrecen una manera más rápida, fácil y eficiente de precipitar las proteínas de interés que la agarosa de Sepharose tradicional u otras resinas basadas en agarosa. Los gránulos magnéticos Dynabeads ayudan a lograr el mejor equilibrio entre alto rendimiento y reproducibilidad con una baja adherencia inespecífica y un bajo coste. Consulte estos vídeos sobre mitos de la IP que son una excelente forma de entender visualmente las ventajas de los gránulos magnéticos Dynabeads.
La inmunoprecipitación es fácil y rápida cuando se utilizan gránulos magnéticos Dynabeads como soporte sólido para el aislamiento de proteínas. Se puede realizar en cuatro sencillos pasos:
Las proteínas A o G recombinantes presentes en los gránulos no contienen puntos de unión de albúmina, lo que evita la purificación conjunta de proteínas contaminantes. La unión de anticuerpos a los gránulos en la solución es una reacción de equilibrio. Para capturar el máximo número de anticuerpos, el volumen de reacción debe mantenerse bajo con el fin de mantener altas concentraciones de gránulos y anticuerpos. No es necesario tratar la muestra previamente (ni siquiera las muestras viscosas), por lo que no se debe realizar ninguna dilución de la muestra ni de los gránulos. Si se sospecha que la concentración de anticuerpos en la muestra es muy baja, se puede aumentar la cantidad de gránulos.
Como alternativa a la elución de anticuerpos de los gránulos, los Dynabeads se pueden volver a suspender en un tampón de fosfato sódico. Para prevenir la coelución, es posible unir el anticuerpo a la proteína A/G en los gránulos antes de la inmunoprecipitación. Esto no es necesario para SDS-PAGE posterior seguido de autorradiografía o western blotting, y es opcional para la tinción con tinte Coomassie o plata.
La elección de productos de unión de anticuerpos depende del ensayo posterior.
La unión de anticuerpos es el método más común y se utiliza cuando el anticuerpo objetivo se puede unir directamente a los gránulos o indirectamente a un ligando con revestimiento previo en los gránulos magnéticos.
| Proteína A, G, A/G | Anticuerpos secundarios (antirratón, anticonejo) | Gránulos activados por superficie (epoxi)* | |
|---|---|---|---|
| Propiedades de unión | Unión de anticuerpos no covalente | Unión de anticuerpos no covalente | Unión de anticuerpos covalente |
| Anticuerpo coeluido de los gránulos | Sí† | Sí† | No |
| Tipo de ligando | Los diferentes ligandos unen distintas especies y subclases de anticuerpos con diferente especificidad‡ | Antirratón une IgG1, IgG2a, IgG2b de ratón; anticonejo une todos los IgG de conejo | Todos los anticuerpos |
| Compatible con espectrometría de masas | Sí (proteína A/G); No validado (proteína A, G) | No | Sí |
| Unión inespecífica | Baja | Baja | Ultrabaja |
| Temperatura y tiempo de unión de anticuerpos (RT=temperatura ambiente) |
| > 30 min, 2-8 °C | 16-24 h, 37 °C |
| Productos | Solo gránulos:Kits: | Solo gránulos: | Kits: |
Entre las principales ventajas de utilizar un anticuerpo biotinilado con gránulos recubiertos de estreptavidina para IP se incluyen:
Para exista flexibilidad, hay disponibles cuatro tipos diferentes de Dynabeads acoplados con estreptavidina. Consulte la guía de selección de estreptavidina Dynabeads para ver las diferentes características.
En los últimos 25 años, se han utilizado ampliamente los Dynabeads acoplados con estreptavidina junto con un ligando biotinilado y se citan en miles de documentos para diversas aplicaciones manuales y automatizadas. La aplicación más utilizada para la estreptavidina Dynabeads es la purificación de ácidos nucleicos y los flujos de trabajo de secuenciación de última generación (NGS), pero también se utilizan para inmunoprecipitación (IP).
Entre las etiquetas de fusión más populares para la expresión de proteínas recombinantes se incluyen:
His y GST no son verdaderas etiquetas de epítopo, porque normalmente no se purifican ni se detectan mediante anticuerpos específicos. Por el contrario, las etiquetas HA y c-Myc son verdaderas etiquetas de epítopo, porque sus únicos medios de purificación o detección es mediante anticuerpos específicos. Las etiquetas de epítopo rara vez se utilizan para la purificación a granel, pero se emplean con mayor frecuencia para la inmunoprecipitación o la coinmunoprecipitación (IP, co-IP). Sin embargo, los cuatro sistemas de etiquetas se pueden utilizar para aplicaciones de purificación o técnicas de precipitación «pulldown».
Si tiene un anticuerpo biotinilado que reconoce la proteína que desea capturar, puede crear su propio producto de afinidad con uno de estos productos.
La elección de productos de unión de anticuerpos depende del ensayo posterior.
La unión de anticuerpos es el método más común y se utiliza cuando el anticuerpo objetivo se puede unir directamente a los gránulos o indirectamente a un ligando con revestimiento previo en los gránulos magnéticos.
| Proteína A, G, A/G | Anticuerpos secundarios (antirratón, anticonejo) | Gránulos activados por superficie (epoxi)* | |
|---|---|---|---|
| Propiedades de unión | Unión de anticuerpos no covalente | Unión de anticuerpos no covalente | Unión de anticuerpos covalente |
| Anticuerpo coeluido de los gránulos | Sí† | Sí† | No |
| Tipo de ligando | Los diferentes ligandos unen distintas especies y subclases de anticuerpos con diferente especificidad‡ | Antirratón une IgG1, IgG2a, IgG2b de ratón; anticonejo une todos los IgG de conejo | Todos los anticuerpos |
| Compatible con espectrometría de masas | Sí (proteína A/G); No validado (proteína A, G) | No | Sí |
| Unión inespecífica | Baja | Baja | Ultrabaja |
| Temperatura y tiempo de unión de anticuerpos (RT=temperatura ambiente) |
| > 30 min, 2-8 °C | 16-24 h, 37 °C |
| Productos | Solo gránulos:Kits: | Solo gránulos: | Kits: |
Entre las principales ventajas de utilizar un anticuerpo biotinilado con gránulos recubiertos de estreptavidina para IP se incluyen:
Para exista flexibilidad, hay disponibles cuatro tipos diferentes de Dynabeads acoplados con estreptavidina. Consulte la guía de selección de estreptavidina Dynabeads para ver las diferentes características.
En los últimos 25 años, se han utilizado ampliamente los Dynabeads acoplados con estreptavidina junto con un ligando biotinilado y se citan en miles de documentos para diversas aplicaciones manuales y automatizadas. La aplicación más utilizada para la estreptavidina Dynabeads es la purificación de ácidos nucleicos y los flujos de trabajo de secuenciación de última generación (NGS), pero también se utilizan para inmunoprecipitación (IP).
Entre las etiquetas de fusión más populares para la expresión de proteínas recombinantes se incluyen:
His y GST no son verdaderas etiquetas de epítopo, porque normalmente no se purifican ni se detectan mediante anticuerpos específicos. Por el contrario, las etiquetas HA y c-Myc son verdaderas etiquetas de epítopo, porque sus únicos medios de purificación o detección es mediante anticuerpos específicos. Las etiquetas de epítopo rara vez se utilizan para la purificación a granel, pero se emplean con mayor frecuencia para la inmunoprecipitación o la coinmunoprecipitación (IP, co-IP). Sin embargo, los cuatro sistemas de etiquetas se pueden utilizar para aplicaciones de purificación o técnicas de precipitación «pulldown».
Si tiene un anticuerpo biotinilado que reconoce la proteína que desea capturar, puede crear su propio producto de afinidad con uno de estos productos.
En esta sección se incluyen datos comparativos que muestran los resultados de Dynabeads frente a otras soluciones magnéticas, además de soluciones a base de resina. Si todavía utiliza pulpa de partícula de agarosa o Sepharose para la IP, es posible que también le interese ver estas animaciones informativas en las que se echan por tierra los 4 mitos sobre la inmunoprecipitación.
Figura 1. Menor tiempo de protocolo y mejor rendimiento con gránulos magnéticos Dynabeads. Se utilizaron cantidades iguales de material de muestra con respecto al contenido de Ab y al volumen de lisado celular para todos los protocolos de IP según el protocolo del fabricante. Para el método basado en Dynabeads, todos los anticuerpos en la superficie de los gránulos son accesibles para una unión óptima y altamente reproducible del antígeno.
Figura 2. El gránulo magnético que elija afectará a los resultados. Los gránulos magnéticos Dynabeads tienen una superficie definida para realizar la unión necesaria, sin ninguna superficie interior para atrapar ninguna proteína no deseada. (A) Los productos Dynabeads son los gránulos superparamagnéticos monodispersos más uniformes, fabricados con calidades de producto altamente controladas para permitir un alto grado de reproducibilidad. (B-D) Las partículas magnéticas de otros proveedores tienen formas y tamaños variables que atrapan las impurezas, lo que da lugar a una menor reproducibilidad y a una mayor unión inespecífica.
Figura 3. Los datos de evaluación comparativa muestran que los productos magnéticos Dynabeads ofrecen el mejor rendimiento cuando se tiene en cuenta la combinación del máximo rendimiento y la mínima unión inespecífica. Nuestros gránulos magnéticos también cuentan con el protocolo más rápido, lo que ayuda a mejorar la vida de su laboratorio mediante la supresión de pasos innecesarios.
La tendencia en publicaciones sobre inmunoprecipitación lo dice todo. El número de publicaciones que citan el uso de gránulos magnéticos Dynabeads frente a otros productos y tecnologías para procedimientos de inmunoprecipitación se está disparando.
Citas sobre IP con Dynabeads.
Citas sobre ChIP Dynabeads.
Cada pack de inicio tiene el imán DynaMag-2. Elija el pack de inicio más adecuado para usted.
Estas combinaciones de packs permiten ahorrar entre el 21 y el 24 % en comparación con la compra por separado.
| N.º de cat. | Contiene | N.º de pruebas |
|---|---|---|
| 10013D | Proteína A Dynabeads, 2 x 1 ml + DynaMag-2 | 40 |
| 10014D | Proteína G Dynabeads, 2 x 1 ml + DynaMag-2 | 40 |
| 10015D | Proteína A Dynabeads, 1 ml Proteína G Dynabeads, 1 ml + DynaMag-2 | 40 |
| 10016D | Proteína A Dynabeads, 5 ml + DynaMag-2 | 100 |
| 10017D | Proteína G Dynabeads, 5 ml + DynaMag-2 | 100 |
| N.º de cat. | Contiene | N.º de pruebas |
|---|---|---|
| 10018D | Proteína A Dynabeads, 2 ml + DynaMag-2 + tampones de lavado y elución | 40 |
| 10019D | Proteína G Dynabeads, 2 ml + DynaMag-2 + tampones de lavado y elución | 40 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.